Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00803437_m1
          See other SPINK4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spink4
          Gene Name:
          serine peptidase inhibitor, Kazal type 4
          Gene Aliases:
          MPGC60
          Chromosome Location:
          Chr.4: 40920056 - 40931395 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00803437_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spink4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_011463.2 NP_035593.2 3 - 4 255 91
          GenBank mRNA BC117048.1 - 3 - 4 258 40126367 91
          BC117050.1 - 3 - 4 257 40126369 91
          CF381698.1 - 3 - 4 261 91
          Y11505.1 - 319 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000351.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Spink4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 938151 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 966485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 785009 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 832025 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 541189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 129661 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 534088 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110028 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115959 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859501 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859496 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859505 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859479 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859484 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859488 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859510 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859498 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859492 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859482 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859480 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859494 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859503 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859508 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859478 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859485 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859517 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859519 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859474 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859491 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859476 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859481 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22859514 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P110028 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115959 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 BC117048.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 BC117050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 CF381698.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 NM_011463.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P650453 Y11505.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111257 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P110028 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115959 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04028822 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04028828 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04028816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859488 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859479 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859581 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859569 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859491 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22859517 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859514 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03322319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03878150 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03957818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03322322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03737871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03907626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03878147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03559401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03257484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03459753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03257481 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03808302 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859527 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859473 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859516 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028825 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859521 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03878144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859525 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03878152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859471 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859494 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22859511 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03808308 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04028820 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504003 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504005 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504007 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504006 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10504004 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427119_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10504002 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427119_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427119_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20731_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 20731_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002169.mm.1 NM_011463.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002169.mm.1 NM_011463.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002169.mm.1 TC0400000351.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002170.mm.1 NM_011463.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002170.mm.1 NM_011463.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400002170.mm.1 TC0400000351.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427119_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427119_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94358_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 94358_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427119_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427119_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427119_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427119_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 347011 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4610619 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4610619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004610619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2593737 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2593737 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25544.3.11_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4610619 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25544.3.11_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4610619 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2593736 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2593736 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline