Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm01616031_mH
          See other VMN2R60 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn2r60
          Gene Name:
          vomeronasal 2, receptor 60
          Gene Aliases:
          Casr-rs3, EG637898, Gprc2a-rs3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 42116471 - 42195776 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm01616031_mH
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn2r60
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105057.1 NP_001098527.1 4 - 5 1543 164

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000736.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2070494 NM_001105057.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 270853 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 57485 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 695036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 841392 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 537596 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 867474 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 876130 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 35699 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 713348 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 182268 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 563512 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 190034 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14838 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 747704 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 471614 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 559016 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 432052 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 134447 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 598954 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 697401 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 274716 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 164807 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 51990 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 167857 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 144435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 104414 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 31189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 45097 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 74438 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 160451 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2070494 NM_001105057.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25079253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079100 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079067 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06074033 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06475490 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079091 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06475493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06475498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079137 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079069 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06365402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06365408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25079131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06074034 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06074056 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552340 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552334 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536084 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10536082 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562642 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10552342 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552341 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552331 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552339 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10562641 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10552335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10536079 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10536083 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005993.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005993.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005993.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005996.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005996.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005996.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005992.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005992.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005992.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005995.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005995.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005995.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005994.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005994.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005994.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005997.mm.1 NM_001105057.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005997.mm.1 NM_001105057.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700005997.mm.1 TC0700000736.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 101353_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101352_PM_g_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101353_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101352_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 339761 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline