Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Oa04794997_m1
          See other CADPS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          CADPS
          Gene Name:
          calcium dependent secretion activator
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 40228266 - 40719771 on Build Oar_rambouillet_v1.0
          Species:
          Sheep
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Oa04794997_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: CADPS
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_027958206.1 XP_027814007.1 29 - 30 4343 68
          XM_027958207.1 XP_027814008.1 30 - 31 4337 68
          XM_027958208.1 XP_027814009.1 28 - 29 4334 68
          XM_027958209.1 XP_027814010.1 28 - 29 4322 68
          XM_027958210.1 XP_027814011.1 27 - 28 4311 68
          XM_027958211.1 XP_027814012.1 29 - 30 4265 68
          XM_027958212.1 XP_027814013.1 28 - 29 4256 68
          XM_027958213.1 XP_027814014.1 28 - 29 4248 68
          XM_027958214.1 XP_027814015.1 28 - 29 4196 68
          XM_027958215.1 XP_027814016.1 28 - 29 4184 68
          XM_027958216.1 XP_027814017.1 29 - 30 4178 68
          XM_027958217.1 XP_027814018.1 27 - 28 4174 68
          XM_027958218.1 XP_027814019.1 26 - 27 4164 68
          XM_027958219.1 XP_027814020.1 28 - 29 4111 68
          XM_027958220.1 XP_027814021.1 27 - 28 4097 68
          XM_027958221.1 XP_027814022.1 27 - 28 4085 68
          XM_027958222.1 XP_027814023.1 25 - 26 4069 68
          XM_027958223.1 XP_027814024.1 26 - 27 4067 68
          XM_027958224.1 XP_027814025.1 26 - 27 4000 68
          XM_027958225.1 XP_027814026.1 25 - 26 3920 68
          XM_027958226.1 XP_027814027.1 24 - 25 3910 68
          XM_027958227.1 XP_027814028.1 30 - 31 3632 68
          XM_027958228.1 XP_027814029.1 26 - 27 4128 68

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Ovis aries

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline