Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00676814_g1
          See other KHK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Khk
          Gene Name:
          ketohexokinase
          Gene Aliases:
          KETHPRO
          Chromosome Location:
          Chr.6: 26810577 - 26821011 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00676814_g1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Khk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031855.3 NP_114061.1 7 - 8 1012 75
          XM_006239790.2 XP_006239852.1 7 - 8 1212 75
          XM_008764507.1 XP_008762729.1 7 - 8 1231 75
          GenBank mRNA BC078752.1 - 7 - 8 1012 7109062 75
          X63658.1 - 7 - 8 1072 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002022.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Khk

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          carbohydrate kinase kinase transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fructose metabolic process
          response to sucrose
          response to glucose
          response to fructose
          response to zinc ion
          carbohydrate catabolic process
          response to insulin
          carbohydrate phosphorylation
          regulation of glycogen metabolic process
          ketohexokinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P122005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19141 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122005 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P122005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P122005 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P137681 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99833 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10888941 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387375_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387375_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387375_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387375_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014718.rn.1 TC0600002022.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387375_at - -
          Rat Expression Set 230 1387375_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888941 - -
          Rat Genome U34 Set M86235_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21969778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376906 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline