Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Für wen wir arbeiten
Biotechnologie
Biopharma
CDMO
Labordiagnostik
Angewandte Wissenschaften und Industrie
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01299060_m1
See other AXIN1 GE Assays ›
Gene Symbol:
Axin1
Gene Name:
axin 1
Gene Aliases:
Axin
Chromosome Location:
-
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01299060_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2,900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2,900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2,900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
435.00
Your Price
Online offer:
408.65
408.65
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Axin1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_024405.1
NP_077381.1
1328
62
GenBank mRNA
AF017756.1
-
1328
62
Back To Top
More Information
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length less than or equal to 70
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Axin1
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein polyubiquitination
in utero embryonic development
optic placode formation
regulation of protein phosphorylation
positive regulation of protein phosphorylation
nucleocytoplasmic transport
apoptotic process
activation of JUN kinase activity
determination of left/right symmetry
sensory perception of sound
adult walking behavior
cell death
dorsal/ventral axis specification
dorsal/ventral pattern formation
Wnt signaling pathway
hemoglobin metabolic process
forebrain anterior/posterior pattern specification
Wnt-activated signaling pathway involved in forebrain neuron fate commitment
protein catabolic process
negative regulation of Wnt signaling pathway
positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
olfactory placode formation
cytoplasmic microtubule organization
positive regulation of protein ubiquitination
activation of protein kinase activity
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
erythrocyte homeostasis
negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
regulation of catenin import into nucleus
post-anal tail morphogenesis
termination of G-protein coupled receptor signaling pathway
positive regulation of JUN kinase activity
positive regulation of GTPase activity
cellular protein complex assembly
negative regulation of fat cell differentiation
positive regulation of protein catabolic process
positive regulation of protein kinase activity
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of JNK cascade
embryonic eye morphogenesis
axial mesoderm development
axial mesoderm formation
neurological system process
negative regulation of protein metabolic process
protein homooligomerization
positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
muscle cell development
canonical Wnt signaling pathway
embryonic skeletal joint morphogenesis
canonical Wnt signaling pathway involved in neural plate anterior/posterior pattern formation
cellular response to organic cyclic compound
genetic imprinting
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
Wnt signaling pathway involved in somitogenesis
positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
p53 binding
signal transducer activity
GTPase activator activity
receptor binding
protein binding
beta-catenin binding
protein C-terminus binding
enzyme binding
protein kinase binding
protein domain specific binding
receptor signaling complex scaffold activity
ubiquitin protein ligase binding
protein complex scaffold
identical protein binding
protein homodimerization activity
protein self-association
SMAD binding
armadillo repeat domain binding
I-SMAD binding
R-SMAD binding
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline