Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01421167_m1
          See other CIDEC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cidec
          Gene Name:
          cell death-inducing DFFA-like effector c
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 145377482 - 145390497 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01421167_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cidec
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024333.2 NP_001019504.2 5 - 6 609 132
          NM_001244797.1 NP_001231726.1 5 - 6 621 132
          NM_001244798.1 NP_001231727.1 5 - 6 610 132
          GenBank mRNA BC083860.1 - 5 - 6 609 7126532 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003538.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cidec

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          apoptotic process
          lipid particle organization
          regulation of apoptotic process
          execution phase of apoptosis

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P714007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11819 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P714007 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P714007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P714007 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P714007 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90581 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81355 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864652 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378739_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378739_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378739_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378739_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400024829.rn.1 TC0400003538.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378739_at - -
          Rat Expression Set 230 1378739_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864652 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21576677 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365952 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline