Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01476951_s1
          See other PNMAL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pnmal2
          Gene Name:
          paraneoplastic Ma antigen family-like 2
          Gene Aliases:
          RGD1560435
          Chromosome Location:
          Chr.1: 78876205 - 78878779 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01476951_s1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pnmal2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107481.1 NP_001100951.1 1 2504 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163584 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149407 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149407 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P165962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704571 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385491_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391117_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391117_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385491_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373985_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373985_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391117_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385491_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385491_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391117_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006570.rn.1 TC0100000945.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006567.rn.1 TC0100000945.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006568.rn.1 TC0100000945.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006569.rn.1 TC0100000945.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373985_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373985_at - -
          Rat Expression Set 230 1391117_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391117_at - -
          Rat Expression Set 230 1385491_at - -
          Rat Expression Set 230 1385491_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21622571 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349199 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline