Applied Biosystems™ の最新モデルQuantStudio® 3 / 5 リアルタイムPCRシステム
いつでも、世界中のどこからでもアクセスできる、新しい実験環境を。QuantStudio® 3 / 5 リアルタイムPCRシステムは「Thermo Fisher Cloud」によって簡単にデータにアクセス、また、データを安全に世界の共同研究者とシェアすることを可能にします。
カタログダウンロード お問い合わせ・資料請求はこちら
QuantStudio® 3 / 5 リアルタイムPCRシステム バーチャルデモ
QuantStudio® 3 / 5 リアルタイムPCRシステムは、斬新な操作性を追求したシステムです。これから実験を始めるお客様にも、もちろん経験豊富なお客様にも、従来のパフォーマンスや品質はそのままに、シンプルでお手頃なリアルタイムPCRシステムをお届けします。
バーチャルデモを開始
クラウド時代に提案する新しいリアルタイムPCRシステム
QuantStudio® 3 / 5 リアルタイムPCRシステム は、Applied Biosystems®の高性能な定量PCRシステム「QuantStudio®」ファミリーの最新モデルです。これからの時代のシステムであるために、モバイルデバイスの様な操作性とデータアクセスを実現しました。
いつでも、どこからでもアクセス―Webブラウザ上のソフトを介し、いつでも、どこからでもリモートコントロールでシステムへアクセスが可能です。また、PCの性能には依存せずに、わずかな時間で高精度な解析を実現します。データは安全に保存され、世界中の研究者とオンラインでデータのシェアが可能です。
信頼のあるデータを―シングルプレックス反応で1.5倍の量差を検出、ダイナミックレンジは10桁を実現しました。
スタンダードプロトコールの設計を容易に―実験プロトコール・テンプレートの管理とクオリティコントロールのフィードバック機能、さらにデータの品質を担保する消耗品のトレーサビリティーを提供します。
貴重な実験時間の短縮を―QuantStudio®3 はブロックを3 分割、QuantStudio®5 は6 分割で温度をコントロールするVeriFlex™ブロックを搭載し、温度条件の異なる複数のプロトコールを同時に走らせることができます。また、Fast モードのランは、最短30 分以内で終了します。
すぐに実験をスタート―工場出荷時に光学系のキャリブレーションが行われているので、装置を箱から出して設置したら、すぐに実験を開始できます。
操作のトレーニング時間を削減―新しい利用者でも簡単に実験が開始できるように、最適化されたプロトコール・テンプレートを提供しています。
ラボスペースを有効に―PC がなくても操作することができるコンパクトなシステムなので、あなたの研究室のスペースを有効に活用することができます。
QuantStudio® ファミリーのエントリーモデル―革新的な機能と操作性を持つQuantStudio® ファミリーのエントリーモデルをお手頃な価格で提供します。
主な仕様
  QuantStudio® 3 リアルタイムPCRシステム QuantStudio® 5 リアルタイムPCRシステム
ブロックの設定 96-ウェル (0.1 or 0.2 mL) 96ウェル (0.1 or 0.2 mL) or 384-wells
温度制御 VeriFlex™ ブロック(改行)(32ウェル×3ブロックで温度制御) VeriFlex™ ブロック(改行)(16ウェル×6ブロックで温度制御)
光源 / 検出チャネル数 白色LED / 4波長 96-ウェル: 白色LED / 6波長(最大21波長)
384-ウェル: 白色LED / 5波長  
「Thermo Fisher Cloud」とは?
「Thermo Fisher Cloud」は研究者とシステムとソフトウェアを繋ぐクラウドベースのパワフルな解析ソリューションです。 データを安全に保管・解析・管理し、さらに共同研究者と簡単にデータをシェアすることができます。Amazon Web Services® を利用して提供している「Thermo Fisher Cloud」は、256-bit の暗号化と物理的安全保護により、あなたのデータを安全に保護します。
さらに詳しく