    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), FITC, eBioscience™
          12 Published Figures
          24 References
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (YN1/1.7.4), FITC, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (12)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 13
          CD54 (ICAM-1) Antibody (11-0541-85) in Flow
          Staining of BALB/c splenocytes with staining buffer (autofluorescence) (open histogram) or 0.5 µg of Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) FITC (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          11-0541-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 17 publications 17 publications
          Neutralization (Neu)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), FITC, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          YN1/1.7.4
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_465095
          Product Specific Information
          Description: The YN1/1.7.4 monoclonal antibody reacts with mouse CD54 (InterCellular Adhesion Molecule-1, ICAM-1), a 90-110 kDa transmembrane glycoprotein expressed by monocytes, lymphocytes, dendritic cells, and endothelial cells. Expression of CD54 is upregulated on activated lymphocytes. Interaction of CD54 with its ligands CD11a and CD11b is important in the inflammatory response. The YN1/1.7.4 monoclonal antibody recognizes a different epitope than the eBioKAT-1 monclonal antibody.
          Applications Reported: The YN1/1.7.4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The YN1/1.7.4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline