  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCL2 (MCP-1) Antibodies
          Invitrogen
          CCL2 (MCP-1) Monoclonal Antibody (2H5), eBioscience™
          6 Published Figures
          8 References
          View all (66) CCL2 (MCP-1) antibodies
          Tech Support
          Cite CCL2 (MCP-1) Monoclonal Antibody (2H5), eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (6)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 7
          CCL2 (MCP-1) Antibody (14-7096-85) in Flow
          Staining of mouse thioglycolate-induced peritoneal exudate cells (PECs) stimulated with LPS in the presence of Brefeldin A for 24 hours with Anti-Mouse F4/80 Antigen FITC and intracellularly stained with Rat IgG2a kappa Isotype Control (Product # 12-4321-82) (left) or with Anti-CCL2 (MCP-1) PE (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CCL2 (MCP-1) Antibody in Neutralization (Neu)
          Product Details
          14-7096-85
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (IHC)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          -
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-Dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          -
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          ELISA (ELISA)
          0.5-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Neutralization (Neu)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Armenian hamster / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2H5
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_468431
          Product Specific Information
          Description: The 2H5 monoclonal antibody reacts with mouse, rat, and human monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), also known as CCL2 and MCAF.
          Applications Reported: The 2H5 antibody has been reported for use in ELISA, intracellular staining for flow cytometric analysis, and cytokine neutralization. (Please use Functional Grade purified 2H5 antibody, Product # 16-7096, in functional assays).
          Applications Tested: Mouse MCP-1 ELISA: The biotinylated 2H5 antibody has been tested as the detection antibody in a sandwich ELISA for analysis of mouse MCP-1 in combination with the affinity purified 4E2/MCP (Product # 14-7091-81) antibody for capture and recombinant mouse MCP-1 as the standard. A suitable range of concentrations of this antibody for ELISA detection is 0.5-2.0 µg/mL. A standard curve consisting of doubling dilutions of the recombinant standard over the range of 2000 pg/mL - 15 pg/mL should be included in each ELISA plate.
          Human MCP-1 ELISA: The biotinylated 2H5 antibody has been tested as the detection antibody in a sandwich ELISA for analysis of human MCP-1 in combination with the affinity purified 5D3-F7 (Product # 14-7099-81) antibody for capture and recombinant human MCP-1 as the standard. A suitable range of concentrations of this antibody for ELISA detection is 0.5-2.0 µg/mL. A standard curve consisting of doubling dilutions of the recombinant standard over the range of 2000 pg/mL - 15 pg/mL should be included in each ELISA plate.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 2; chemokine (C-C motif) ligand 2; chemotactic and activating factor precursor; Genbank Staff Annotation: The small inducible cytokine A2 (SWISS-PROT ACC P13500) is encoded in this mRNA, although it is interrupted and partial, perhaps indicating that this CDS is not the true product of the gamma.1 gene.; H-MCP-1; HC11; immediate-early serum-responsive JE protein; Immediate-early serum-responsive protein JE; MCAF; MCP-1; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; Monocyte chemotactic and activating factor; monocyte chemotactic protein; Monocyte chemotactic protein 1; Monocyte secretory protein JE; Mutations: 171:OK; Platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; small inducible cytokine A2; small inducible cytokine A2 (monocyte chemotactic protein 1, homologous to mouse Sig-je); small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 2; small inducible gene JE; Small-inducible cytokine A2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI323594; CCL2; GDCF-2; HC11; HSMCR30; JE; MCAF; MCP-1; MCP1; SCYA2; Sigje; SMC-CF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P13500, (Rat) P14844, (Mouse) P10148
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6347, (Rat) 24770, (Mouse) 20296
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity receptor binding cytokine activity protein binding chemokine activity CCR2 chemokine receptor binding chemoattractant activity CCR chemokine receptor binding G-protein coupled receptor binding heparin binding cytokine intercellular signal molecule
          Process(es)
          angiogenesis monocyte chemotaxis protein phosphorylation chemotaxis inflammatory response immune response humoral immune response cytoskeleton organization cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger JAK-STAT cascade regulation of cell shape response to bacterium organ morphogenesis positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage chemotaxis viral genome replication cytokine-mediated signaling pathway sensory perception of pain cellular homeostasis positive regulation of cell migration negative regulation of glial cell apoptotic process helper T cell extravasation chemokine (C-C motif) ligand 2 signaling pathway negative regulation of neuron apoptotic process astrocyte cell migration cellular response to fibroblast growth factor stimulus eosinophil chemotaxis macrophage chemotaxis positive regulation of T cell activation positive chemotaxis positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of calcium ion import positive regulation of glutamate receptor signaling pathway negative regulation of vascular endothelial cell proliferation negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle positive regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of apoptotic cell clearance negative regulation of natural killer cell chemotaxis MAPK cascade response to hypoxia positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity positive regulation of endothelial cell proliferation leukocyte migration involved in inflammatory response positive regulation of leukocyte migration positive regulation of cellular extravasation cellular calcium ion homeostasis transforming growth factor beta receptor signaling pathway aging glial cell migration response to heat response to wounding response to mechanical stimulus response to gamma radiation regulation of vascular endothelial growth factor production response to activity negative regulation of angiogenesis positive regulation of cell-cell adhesion neutrophil chemotaxis organ regeneration lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide response to progesterone positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to insulin stimulus positive regulation of collagen biosynthetic process response to vitamin B3 cellular response to drug cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus cellular response to platelet-derived growth factor stimulus chemokinesis response to drug response to amino acid protein kinase B signaling response to ethanol positive regulation of cell adhesion response to antibiotic vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway lymphocyte chemotaxis positive regulation of synaptic transmission response to glucocorticoid positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process maternal process involved in female pregnancy maternal process involved in parturition cellular response to retinoic acid cellular response to ATP cellular response to interleukin-6 cellular response to lipoprotein particle stimulus cellular response to high density lipoprotein particle stimulus cellular response to organic cyclic compound cellular response to dexamethasone stimulus positive regulation of monocyte chemotaxis positive regulation of immune complex clearance by monocytes and macrophages positive regulation of protein targeting to membrane monocyte homeostasis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline