    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (RMP1-14), Functional Grade, eBioscience™
          2 References
          View all (387) PD-1 (CD279) antibodies
          Tech Support
          Cite CD279 (PD-1) Monoclonal Antibody (RMP1-14), Functional Grade, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD279 (PD-1) Antibody (16-9982-81) in Flow
          Staining of 3-day ConA-stimulated BALB/c splenocytes with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control Functional Grade Purified (Product # 16-4321-82) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD279 (PD-1) Functional Grade Purified (filled histogram) followed by Anti-Rat IgG Biotin (Product # 13-4813-85) and Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD279 (PD-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          16-9982-81
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1 µg/test
          View 1 publication 1 publication
          Functional Assay (Functional)
          Assay-Dependent
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          RMP1-14
          Conjugate
          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_469302
          Product Specific Information
          Description: This antibody reacts with mouse PD-1 (programmed death-1), a 55 kDa member of the Ig superfamily. PD-1 contains the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and plays a key role in peripheral tolerance and autoimmune disease in mice. PD-1 is expressed mainly on activated T and B lymphocytes. Two novel B7 Family members have been identified as PD-1 ligands, PD-L1 (B7-H1) and PD-L2 (B7-DC). Evidence reported to date suggests overlapping functions for these ligands and their constitutive expression on some normal tissues and upregulation on activated antigen-presenting cells. Similar to J43, another mAb to mouse PD-1 (Product # 16-9985), RMP1-14 blocks the binding of both B7-H1-Ig and B7-DC-Ig to PD-1 transfectants.
          Applications Reported: The RMP1-14 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The RMP1-14 antibody has been tested by flow cytometric analysis of 3 day Con A activated splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Storage and handling: Use in a sterile environment.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.
          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.
          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.
          Target Information
          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline