    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GM-CSF Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          GM-CSF Monoclonal Antibody (MP1-22E9), APC, eBioscience™
          2 Published Figures
          7 References
          View all (110) GM-CSF antibodies
          Tech Support
          Cite GM-CSF Monoclonal Antibody (MP1-22E9), APC, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GM-CSF Antibody (17-7331-80) in Flow
          eBioscience™ Mouse Cytokine Positive Control Cells (Product # 00-4500-51) were stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with CD4 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0042-82) and 0.25 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, APC (Product # 17-4321-81) (left) or 0.25 µg of GM-CSF Monoclonal Antibody, APC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GM-CSF Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          17-7331-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.5 µg/test
          View 7 publications 7 publications
          Product Specifications
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a, kappa
          Recommended Isotype Control
          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MP1-22E9
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.2 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2762699
          Product Specific Information
          Description: The MP1-22E9 antibody reacts with mouse granulocyte/macrophage - colony stimulating factor (GM-CSF). The MP1-22E9 antibody is a neutralizing antibody. Mouse GM-CSF is a 14 kDa factor produced mainly by activated T cells and macrophages. Other cell types, such as endothelium and fibroblasts, also secrete GM-CSF in response to TNF-alpha, IL-2, IL-1, and IFN-gamma. GM-CSF stimulates growth of macrophages, granulocytes and dendritic cells. GM-CSF is found as a membrane-bound form and also as a complex associated with the extracellular matrix. Non-glycosylated GM-CSF is biologically active.
          Applications Reported: This MP1-22E9 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.
          Applications Tested: This MP1-22E9 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of restimulated mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser
          Target Information
          The GM-CSF gene encodes for a cytokine that regulates the production, differentiation, and function of macrophages and granulocytes. The active form of the protein exists as a homodimer in the extracellular space. This gene is located in a cluster of related genes at the chromosome region 5q31, which has been associated with interstitial deletions in the 5q- syndrome and acute myelogenous leukemia. Other genes in the cluster include interleukins 4, 5, and 13. The gene is involved in promoting tissue inflammation. Elevated levels of cytokines, including the one produced by this gene, have been observed in SARS-CoV-2 infected patients with acute respiratory distress syndrome. Mice that lack this gene or its receptor have been shown to develop pulmonary alveolar proteinosis.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline