    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD45RB Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD45RB Monoclonal Antibody (PD7/26), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™
          Advanced Verification
          1 Published Figure
          4 References
          View all (46) CD45RB antibodies
          Tech Support
          Cite CD45RB Monoclonal Antibody (PD7/26), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          CD45RB Antibody (53-9458-80) in IHC (P)
          Immunohistochemical analysis of CD45RB was performed using formalin-fixed paraffin-embedded human tonsil tissue sections. To expose the target protein, heat-induced epitope retrieval was performed on de-paraffinized sections using eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - High pH (10X) (Product # 00-4956-58) diluted to 1X solution in water in a decloaking chamber at 110 degree Celsius for 15 minutes. Fo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD45RB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD45RB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45RB Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD45RB Antibody
          CD45RB Antibody
          Product Details
          53-9458-80
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-10 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications
          Published species
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Recommended Isotype Control
          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PD7/26
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • eFluor 660
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          499/520 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2574448
          Product Specific Information
          Description: The monoclonal antibody PD7/26 recognizes CD45RB, which is an isoform of the Leukocyte Common Antigen (LCA) also known as CD45. CD45RB is a protein tyrosine phosphatase receptor that is present on most hematopoietic cells and absent on non-hematopoietic cells. Expression of CD45RB is more restricted than CD45 and can only be found on T cell subsets, B, NK, and myeloid cells. Regulatory T cells (Tregs) have been show to express low levels of CD45RB, which may correlate with increased migration to sites of infection. In contrast, high CD45RB expression results in IL-2 and IFN gamma production instead of IL-4 in vitro.
          Applications Reported: This PD7/26 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded tissue sections, microscopy, and immunocytochemistry.
          Applications Tested: This PD7/26 antibody has been tested by immunohistochemistry of formalin-fixed paraffin embedded tissue using low pH antigen retrieval and can be used at less than or equal to 10 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.
          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.
          Target Information
          CD45RB is a receptor-type protein tyrosine phosphatase, CD45 glycoprotein. CD45 is crucial in lymphocyte development and antigen signaling, serving as an important regulator of Src-family kinases, promotes cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway and is also involved in DNA fragmentation during apoptosis. CD45 isoforms differ in their extracellular domains, but share identical transmembrane and cytoplasmic domains. CD45 isoforms differ in their ability to translocate into the glycosphingolipid-enriched membrane domains and their expression depends on cell type and physiological state of the cell. CD45RB is expressed in microglia and inflammatory cells. In addition to involvement in immunoreceptor signaling, CD45 is important in promoting cell survival by modulating integrin-mediated signal transduction pathway and is involved in DNA fragmentation during apoptosis. CD45 is expressed on cells of the human hematopoietic lineage with the exception of mature red cells.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline