    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KV1.4 (KCNA4) Antibodies
          Antibodies Inc
          Kv1.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (K13/31)
          View all (21) KV1.4 (KCNA4) antibodies
          Tech Support
          Cite Kv1.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (K13/31)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Kv1.4 K+ Channel Monoclonal Antibody (K13/31)
          Product Details
          75-010
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K13/31
          Immunogen
          Synthetic peptide 13-37 of rat Kv1.4 (NSHMPYGYAAQARARERERLAHSR; accession number P15385).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Potassium voltage-gated channel subfamily A member 4, also known as Kv1.4 or PCN2, is a protein that in humans is encoded by the KCNA4 gene. This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, shaker-related subfamily. It is mapped to 11p14.1. KCNA4 belongs to the A-type potassium current class, the members of which may be important in the regulation of the fast repolarizing phase of action potentials in heart and thus may influence the duration of cardiac action potential. KCNA4 also contributes to the cardiac transient outward potassium current (Ito1), the main contributing current to the repolarizing phase 1 of the cardiac action potential. This gene has been shown to interact with DLG4, KCNA2 and DLG1.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cardiac potassium channel; fetal skeletal muscle potassium channel; HPCN2; potassium channel 2; potassium channel, voltage gated shaker related subfamily A, member 4; potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, member 4; Potassium voltage-gated channel subfamily A member 4; potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 4; rapidly inactivating potassium channel; RCK4; RHK1; RK3; shaker-related potassium channel Kv1.4; type A potassium channel; Voltage-gated K(+) channel HuKII; Voltage-gated potassium channel HBK4; Voltage-gated potassium channel HK1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.4
          View more View less
          Gene Aliases: HBK4; HK1; HPCN2; HUKII; KCHAN; KCNA4; KCNA4L; KCNA8; KV1.4; Kv4; MCIDDS; PCN2; RHK1; RK3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P22459, (Rat) P15385, (Mouse) Q61423
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3739, (Rat) 25469, (Mouse) 16492
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding potassium ion binding voltage-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of presynaptic membrane potential voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport ion transmembrane transport protein homooligomerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport regulation of presynaptic membrane potential regulation of ion transmembrane transport transport
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline