  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MPP8 Antibodies
          Antibodies Inc
          MPP8 Monoclonal Antibody (N119/44), FL490
          View all (12) MPP8 antibodies
          Tech Support
          Cite MPP8 Monoclonal Antibody (N119/44), FL490
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          MPP8 Monoclonal Antibody (N119/44), FL490
          Product Details
          75-154-FL490
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N119/44
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 50-120 (Chromo domain) of human MPP8 (accession number Q99549) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL490 FL490 FL490
          • Unconjugated
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          491/515 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          Heterochromatin component that specifically recognizes and binds methylated 'Lys-9' of histone H3 (H3K9me) and promotes recruitment of proteins that mediate epigenetic repression (PubMed:20871592, PubMed:26022416). Mediates recruitment of the HUSH complex to H3K9me3 sites: the HUSH complex is recruited to genomic loci rich in H3K9me3 and is required to maintain transcriptional silencing by promoting recruitment of SETDB1, a histone methyltransferase that mediates further deposition of H3K9me3, as well as MORC2 (PubMed:26022416, PubMed:28581500). Binds H3K9me and promotes DNA methylation by recruiting DNMT3A to target CpG sites; these can be situated within the coding region of the gene (PubMed:20871592). Mediates down-regulation of CDH1 expression (PubMed:20871592). Also represses L1 retrotransposons in collaboration with MORC2 and, probably, SETDB1, the silencing is dependent of repressive epigenetic modifications, such as H3K9me3 mark. Silencing events often occur within introns of transcriptionally active genes, and lead to the down-regulation of host gene expression (PubMed:29211708). The HUSH complex is also involved in the silencing of unintegrated retroviral DNA by being recruited by ZNF638: some part of the retroviral DNA formed immediately after infection remains unintegrated in the host genome and is transcriptionally repressed (PubMed:30487602). [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: M-phase phosphoprotein 8; M-phase phosphoprotein, mpp; M-phase phosphoprotein, mpp8; Twa3; Two hybrid-associated protein 3 with RanBPM; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HSMPP8; MPHOSPH8; MPP8; TWA3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99549
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54737
          View more View less
          Function(s)
          chromatin binding protein binding histone H3K9me2/3 reader activity
          Process(es)
          hypermethylation of CpG island negative regulation of gene expression, epigenetic constitutive heterochromatin formation transposable element silencing by heterochromatin formation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline