    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PRRT1 Antibodies
          Antibodies Inc
          SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          View all (10) PRRT1 antibodies
          Tech Support
          Cite SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          SynDIG4 Antibody (75-409) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SynDIG4 Antibody in Western Blot (WB)
          SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          Product Details
          75-409
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L102/45
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-66 (extracellular N-terminus) of rat SynDIG4 (accession number Q6MG82) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          PRRT1 is a protein coding gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Dispanin subfamily D member 1; DSPD1; interferon induced transmembrane protein domain containing 7; Proline-rich transmembrane protein 1; prrt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q99946}; Synapse differentiation-induced protein 4; SynDIG4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Bat-4; Bat4; C6orf31; D17H6S54E; DSPD1; G5b; IFITMD7; NG5; ORF31; PRRT1; SynDIG4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99946, (Rat) Q6MG82, (Mouse) O35449
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80863, (Rat) 406167, (Mouse) 260297
          View more View less
          Function(s)
          protein binding receptor regulator activity identical protein binding molecular_function
          Process(es)
          protein phosphorylation learning or memory protein localization protein localization to cell surface synapse organization long-term synaptic potentiation long term synaptic depression regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity biological_process response to biotic stimulus
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline