  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PRRT1 Antibodies
          Antibodies Inc
          SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          View all (9) PRRT1 antibodies
          Tech Support
          Cite SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          SynDIG4 Antibody (75-409) in IHC (F)
          Adult rat hippocampus immunohistochemistry. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SynDIG4 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          SynDIG4 Antibody in Western Blot (WB)
          SynDIG4 Monoclonal Antibody (L102/45)
          Product Details
          75-409
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          L102/45
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 1-66 (extracellular N-terminus) of rat SynDIG4 (accession number Q6MG82) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          PRRT1 is a protein coding gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Dispanin subfamily D member 1; DSPD1; interferon induced transmembrane protein domain containing 7; Proline-rich transmembrane protein 1; prrt1 {ECO:0000250|UniProtKB:Q99946}; Synapse differentiation-induced protein 4; SynDIG4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Bat-4; Bat4; C6orf31; D17H6S54E; DSPD1; G5b; IFITMD7; NG5; ORF31; PRRT1; SynDIG4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99946, (Rat) Q6MG82, (Mouse) O35449
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 80863, (Rat) 406167, (Mouse) 260297
          View more View less
          Function(s)
          protein binding receptor regulator activity identical protein binding molecular_function
          Process(es)
          protein phosphorylation learning or memory protein localization protein localization to cell surface synapse organization long-term synaptic potentiation long term synaptic depression regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity biological_process response to biotic stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline