    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NMDAR2C Antibodies
          Antibodies Inc
          GluN2C/NR2C Monoclonal Antibody (N422/18)
          View all (15) NMDAR2C antibodies
          Tech Support
          Cite GluN2C/NR2C Monoclonal Antibody (N422/18)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          GluN2C/NR2C Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GluN2C/NR2C Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          GluN2C/NR2C Antibody (75-411) in WB
          Immunoblot from NAc synaptoneurosomal preparation of WT and GluN2C KO mice, confirming loss of GluN2C subunit. Image from publication CC-BY-4.0. PMID: 35867797. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GluN2C/NR2C Antibody in Western Blot (WB)
          GluN2C/NR2C Antibody in Western Blot (WB)
          GluN2C/NR2C Monoclonal Antibody (N422/18)
          Product Details
          75-411
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N422/18
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 836-1233 (cytoplasmic C-terminus) of rat GluN2C (accession number Q00961) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4
          Contains
          0.065% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The NMDA Receptor (NMDAR) plays an essential role in memory, neuronal development and it has also been implicated in several disorders of the central nervous system including Alzheimers, epilepsy and ischemic neuronal cell death. The NMDA receptor is also one of the principal molecular targets for alcohol in the CNS. The NMDAR is also potentiated by protein phosphorylation. The NR1 protein can form NMDA activated channels when expressed in Xenopus oocytes but the currents in such channels are much smaller than those seen in situ. Channels with more physiological characteristics are produced when the NR1 subunit is combined with one or more of th NMDAR2 (NR2 A-D) subunits.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: GluN2C; GluN2C(alt_5'UTR_77nt); GluN2C(alt_5'UTR_87nt); GluN2C(del_e2); GluN2C-b alternative isoform; GluRepsilon3; Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-3; glutamate receptor; Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2C; glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2C; glutamate receptor, ionotropic, NMDA2C; N-methyl D-aspartate receptor subtype 2C; N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2C; NMDA glutamate receptor; NMDAR2C; NR2; putative NMDtranscript(altAcc_e11); putative NMDtranscript(altDon_e4); putative NMDtranscript(del_e4)
          View more View less
          Gene Aliases: GluN2C; GRIN2C; NMDAR2C; NR2C
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14957, (Mouse) Q01098, (Rat) Q00961
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2905, (Mouse) 14813, (Rat) 24411
          View more View less
          Function(s)
          NMDA glutamate receptor activity ion channel activity cation channel activity protein binding ligand-gated ion channel activity signaling receptor activity transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential receptor activity ionotropic glutamate receptor activity extracellular-glutamate-gated ion channel activity PDZ domain binding protein N-terminus binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport glutamate receptor signaling pathway brain development response to wounding directional locomotion ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway synaptic transmission, glutamatergic negative regulation of protein catabolic process regulation of membrane potential regulation of synaptic plasticity regulation of neuronal synaptic plasticity neuromuscular process controlling balance positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic excitatory postsynaptic potential long-term synaptic potentiation calcium ion transmembrane import into cytosol cation transmembrane transport excitatory chemical synaptic transmission protein localization to postsynaptic membrane regulation of cation transmembrane transport positive regulation of excitatory postsynaptic potential startle response transport protein localization
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline