    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD43 Antibodies
          Proteintech
          CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          View all (122) CD43 antibodies
          Tech Support
          Cite CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD43 Antibody (CL488-65607) in Flow
          1x10^6 rat splenocytes were surface stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Rat CD43 (W3/13) Mouse IgG2a Recombinant Antibody (CL488-65607, Clone: W3/13) (red), or CoraLite® Plus 488 Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) (CL488-65208, Clone: C1.18.4) (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65607
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          W3/13
          Immunogen
          Rat thymocyte membrane glycoproteins
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD43, also known as leukosialin or sialophorin, is a transmembrane mucin-like protein characterized by a high negative charge. It is expressed on the surface of most hematopoietic cells, excluding resting B lymphocytes. CD43 serves both adhesive and anti-adhesive functions, contributing to a repulsive barrier that can interfere with cellular adhesion while also promoting leukocyte aggregation in certain contexts. CD43 is involved in the activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes. Its expression decreases upon activation due to proteolytic processing. The counter-receptor for CD43 is CD169/SIGLEC-1, which is expressed on macrophages. CD43 interacts with actin-binding proteins ezrin and moesin, playing a regulatory role in remodeling T-cell morphology and regulating cell-cell interactions during lymphocyte traffic. It enhances LFA-1 adhesiveness while counteracting LFA-1 induction via other receptors. CD43 signaling induces the functionally active tumor suppressor p53 protein, but in cases of p53 and ARF deficiency, it can promote tumor proliferation and viability. CD43 is an important modulator of leukocyte functions, with dysfunctions associated with diseases such as Wiscott-Aldrich Syndrome and Adenoid Basal Cell Carcinoma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: leukocyte sialoglycoprotein; leukosialin; leukosianin; sialophorin gpL115; W3/13 antigen
          View more View less
          Gene Aliases: Cd43; gpL115; Lsn; Lsn1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 24796
          View more View less
          Function(s)
          protein domain specific binding
          Process(es)
          response to protozoan negative regulation of type IV hypersensitivity positive regulation of protein phosphorylation chronic inflammatory response negative regulation of cell adhesion cell surface receptor signaling pathway T cell costimulation positive regulation of T cell proliferation monocyte activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process defense response to bacterium negative thymic T cell selection regulation of defense response to virus regulation of immune response negative regulation of T cell activation thymocyte aggregation apoptotic signaling pathway
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline