  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD43 Antibodies
          Proteintech
          CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          View all (86) CD43 antibodies
          Tech Support
          Cite CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD43 Antibody (CL488-65607) in Flow
          1x10^6 rat splenocytes were surface stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Rat CD43 (W3/13) Mouse IgG2a Recombinant Antibody (CL488-65607, Clone: W3/13) (red), or CoraLite® Plus 488 Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) (CL488-65208, Clone: C1.18.4) (blue). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD43 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD43 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (W3/13), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-65607
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          W3/13
          Immunogen
          Rat thymocyte membrane glycoproteins
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD43, also known as leukosialin or sialophorin, is a transmembrane mucin-like protein characterized by a high negative charge. It is expressed on the surface of most hematopoietic cells, excluding resting B lymphocytes. CD43 serves both adhesive and anti-adhesive functions, contributing to a repulsive barrier that can interfere with cellular adhesion while also promoting leukocyte aggregation in certain contexts. CD43 is involved in the activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes. Its expression decreases upon activation due to proteolytic processing. The counter-receptor for CD43 is CD169/SIGLEC-1, which is expressed on macrophages. CD43 interacts with actin-binding proteins ezrin and moesin, playing a regulatory role in remodeling T-cell morphology and regulating cell-cell interactions during lymphocyte traffic. It enhances LFA-1 adhesiveness while counteracting LFA-1 induction via other receptors. CD43 signaling induces the functionally active tumor suppressor p53 protein, but in cases of p53 and ARF deficiency, it can promote tumor proliferation and viability. CD43 is an important modulator of leukocyte functions, with dysfunctions associated with diseases such as Wiscott-Aldrich Syndrome and Adenoid Basal Cell Carcinoma.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: leukocyte sialoglycoprotein; leukosialin; leukosianin; sialophorin gpL115; W3/13 antigen
          View more View less
          Gene Aliases: Cd43; gpL115; Lsn; Lsn1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rat) 24796
          View more View less
          Function(s)
          protein domain specific binding
          Process(es)
          response to protozoan negative regulation of type IV hypersensitivity positive regulation of protein phosphorylation chronic inflammatory response negative regulation of cell adhesion cell surface receptor signaling pathway T cell costimulation positive regulation of T cell proliferation monocyte activation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process defense response to bacterium negative thymic T cell selection regulation of defense response to virus regulation of immune response negative regulation of T cell activation thymocyte aggregation apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline