  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • H3K36me2/3 Antibodies
          Proteintech
          H3K36me2/3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241139G6), CoraLite® Plus 488
          Tech Support
          Cite H3K36me2/3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241139G6), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          H3K36me2/3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H3K36me2/3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          H3K36me2/3 Antibody (CL488-84329) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite Plus 488 Di/Tri-Methyl-Histone H3 (Lys36) antibody (CL488-84329, Clone: 241139G6 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          H3K36me2/3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-84329
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          241139G6
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Histones are small, highly basic proteins that consist of a globular domain with unstructured N- and C-terminal tails protruding from the main structure. Histone H3 is one of the five main histones that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. In addition to their role in DNA compartmentalization, histones also play crucial roles in various biologic processes, including gene expression and regulation, DNA repair, chromatin condensation, cell cycle progression, chromosome segregation, and apoptosis. The ability of histones to regulate chromatin dynamics primarily originates from various posttranslational modifications carried out by histone-modifying enzymes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H3 histone family, member A; H3 histone family, member B; H3 histone family, member C; H3 histone family, member D; H3 histone family, member F; H3 histone family, member H; H3 histone family, member I; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; HIST1H3A; HIST1H3E; HIST1H3F; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3c; histone 1, H3d; histone 1, H3e; histone 1, H3f; histone 1, H3g; histone 1, H3h; histone 1, H3i; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member c; histone cluster 1 H3 family member d; histone cluster 1 H3 family member e; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member g; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member i; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3c; histone cluster 1, H3d; histone cluster 1, H3e; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3g; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3i; Histone H3.1; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: H3.1; H3.f; H3/A; H3/b; H3/c; H3/d; H3/f; H3/h; H3/i; H3/k; H3/l; H3C1; H3C10; H3C11; H3C12; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3F1K; H3FA; H3FB; H3FC; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; HIST1H3A; HIST1H3B; HIST1H3C; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P68431
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8354, (Human) 8358, (Human) 8352, (Human) 8351, (Human) 8353, (Human) 8968, (Human) 8355
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin cadherin binding protein heterodimerization activity
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly gene expression telomere organization regulation of gene expression, epigenetic
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline