  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies
          Proteintech
          CD117 Monoclonal Antibody (2B8), FITC
          View all (207) c-Kit (CD117) antibodies
          Tech Support
          Cite CD117 Monoclonal Antibody (2B8), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD117 Antibody (FITC-65054500UG) in Flow
          1X10^6 C57BL/6 Mouse bone marrow cells were surface stained with APC-Anti-Mouse CD11b (APC-65055, Clone:M1/70) and 1.00 µg FITC-Anti-Mouse CD117 (Product # FITC-65054500UG), Clone:2B8). Sample were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 Monoclonal Antibody (2B8), FITC
          Product Details
          FITC-65054500UG
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2B8
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: belly-spot; c-kit proto-oncogene protein; CD117; ckit; dominant spotting; Dominant white spotting; Mast/stem cell growth factor receptor Kit; Proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; spotted sterile male; Steel Factor Receptor; Tyrosine-protein kinase Kit
          View more View less
          Gene Aliases: Bs; c-KIT; CD117; Fdc; Gsfsco1; Gsfsco5; Gsfsow3; Kit; SCO1; SCO5; Sl; SOW3; Ssm; Tr-kit; W
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P05532
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16590
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity receptor signaling protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups cytokine binding protein homodimerization activity metal ion binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          activation of MAPK activity ovarian follicle development myeloid progenitor cell differentiation lymphoid progenitor cell differentiation immature B cell differentiation dendritic cell cytokine production mast cell chemotaxis myeloid leukocyte differentiation protein phosphorylation glycosphingolipid metabolic process chemotaxis inflammatory response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway germ cell development spermatogenesis spermatid development positive regulation of cell proliferation germ cell migration regulation of cell shape visual learning response to radiation positive regulation of gene expression phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway lamellipodium assembly hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly actin cytoskeleton reorganization mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance embryonic hemopoiesis ectopic germ cell programmed cell death intracellular signal transduction megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein negative regulation of programmed cell death mast cell degranulation positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade pigmentation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade protein autophosphorylation developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation somatic stem cell division positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity digestive tract development stem cell differentiation epithelial cell proliferation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cell chemotaxis mast cell differentiation cellular response to thyroid hormone stimulus melanocyte migration melanocyte adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline