  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD39 Antibodies
          Invitrogen
          CD39 Monoclonal Antibody (eBioA1 (A1)), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™
          View all (77) CD39 antibodies
          Tech Support
          Cite CD39 Monoclonal Antibody (eBioA1 (A1)), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD39 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD39 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD39 Antibody (H032T03R06-A) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD39 Monoclonal Antibody, NovaFluor Red 755 (right). All cells were co-stained with CD19 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0199-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD39 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD39 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          H032T03R06-A
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          eBioA1 (A1)
          Conjugate
          NovaFluor™ Red 755 NovaFluor™ Red 755 NovaFluor™ Red 755
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 805
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 755
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          636/755 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.6 µg/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          RRID
          AB_3098421
          Product Specific Information
          Description
          The eBioA1 monoclonal antibody reacts with human CD39 also known as ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 (ENTPD1) or NTPDase. Recently, CD39 and CD73 have been found on regulatory T cells (Treg). Expression of CD39 on Treg may facilitate their entry into inflamed areas where high levels of ATP are present. Expression of CD39 on Foxp3+CD4+ cells ranges from 25-45%.
          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.
          Applications Tested
          This eBioA1 (A1) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.6 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.
          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.
          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.
          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).
          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 636 nm; Emission: 755 nm; Laser: 633-640 nm (Red) Laser
          Target Information
          CD39 is an integral membrane protein characterized by two transmembrane domains and forms a homotetramer structure. It is recognized as the most prominent ectoenzyme within the immune system, primarily functioning to remove toxic extracellular ATP by converting it into ADP or AMP. CD39 works in conjunction with CD73 to hydrolyze ATP and is well characterized on Langerhans cells. Originally identified on activated lymphocytes, CD39 is expressed on a variety of immune cells, including peripheral blood B cells, monocytes, and T cell clones. It is also found on a subset of T cells, B cells, and dendritic cells, with weaker expression observed on monocytes and granulocytes. The CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule, and its expression is induced on T cells and increases on B cells as a late activation antigen. CD39 possesses intrinsic ecto-ATPase activity, playing a crucial role in modulating extracellular nucleotide levels and contributing to immune regulation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP diphosphohydrolase; ATP-DPH; CD39; CD39 antigen; DKFZp686D194; DKFZp686I093; Ecto-apyrase; Ecto-ATP diphosphohydrolase 1; ecto-ATPase 1; Ecto-ATPDase 1; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; FLJ40921; FLJ40959; guanosine diphosphatase homolog; Lymphoid cell activation antigen; NTPDase1; Nucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ATP-DPH; ATPDase; CD39; ENTPD1; NTPDase-1; SPG64
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49961
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 953
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity obsolete apyrase activity guanosine-diphosphatase activity protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity nucleoside-diphosphatase activity nucleoside-triphosphatase activity cytidine diphosphatase activity adenosine-diphosphatase activity CTPase activity uridine-diphosphatase activity ITPase activity IDP phosphatase activity
          Process(es)
          cell adhesion G-protein coupled receptor signaling pathway blood coagulation nucleoside diphosphate catabolic process purine ribonucleoside diphosphate catabolic process platelet activation ADP catabolic process platelet aggregation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline