  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD11b Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™
          View all (210) CD11b antibodies
          Tech Support
          Cite CD11b Monoclonal Antibody (M1/70), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD11b Antibody (M015T02Y02) in Flow
          C57BL/6 mouse bone marrow cells were stained with CD45R (RA3-6B2) Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0452-82) and 0.4 µg of Rat IgG2a, kappa Isotype Control, NovaFluor Yellow 590 (left) or 0.4 µg of CD11b Monoclonal Antibody, NovaFluor Yellow 590 (Product # M015T02Y02) (right). Total viable cells in the viability gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD11b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          M015T02Y02
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.4 µg/test
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          M1/70
          Conjugate
          NovaFluor™ Yellow 590 NovaFluor™ Yellow 590 NovaFluor™ Yellow 590
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          563/594 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          25 µg
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2910812
          Product Specific Information
          Description: The M1/70 monoclonal antibody reacts with mouse CD11b, the 165-170 kDa integrin alphaM. CD11b non-covalently associates with CD18 to form alphaMbeta2 integrin (Mac-1) and binds to CD54 (ICAM-1), C3bi, and fibrinogen. Mac-1 is expressed by macrophages, NK cells, granulocytes, activated lymphocytes and mouse B-1 cells in the peritoneal cavity. M1/70 is also cross-reactive to human CD11b, and can be used for the detection of this antigen on human peripheral blood monocytes, granulocytes, and a subset of NK cells. Through interactions with its ligands, CD11b participates in adhesive cell interactions.
          Applications Reported: The M1/70 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Our internal testing shows that NovaFluor Yellow 590 non-specifically stains B cells in SJL mice. Non-specific staining has not been observed in BALB/c or C57BL/6 mice. Other strains have not been tested. See the Antibody Testing Data for an example of this strain-dependent difference.
          Applications Tested: The M1/70 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.4 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          Each NovaFluor conjugate or kit is shipped with CellBlox Blocking Buffer. Use this buffer whenever staining with NovaFluor conjugates, including single-color compensation controls using cells. Whenever possible, we recommend adding CellBlox Blocking Buffer to antibody cocktails/master mixes prior to combining with cells. Add 5 µL per sample (regardless of the number of NovaFluors in your panel) to use the antibody cocktail as intended. For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Blocking Buffer per 100µL of cell sample containing 10^3 to 10^8 cells.
          Excitation: 552 nm; Emission: 592 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser
          NovaFluor conjugates are based on Phiton™ technology utilizing novel nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Target Information
          CD11b (integrin alpha-M, ITGAM, integrin alpha-X, ITGAX) is a 165 kDa adhesion molecule that associates non-covalently with integrin beta-2 (CD18). The CD11b/CD18 heterodimeric complex is also known as integrin alpha-M beta-2, Mac-1, and CR3 (complement receptor 3). CD11b is expressed on the surface of monocytes/macrophages, granulocytes, activated lymphocytes, a subset of NK cells, a subset of dendritic cells, and microglia in the brain. CD11b/CD18 functions as the receptor for ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102), ICAM-4 (CD242), CD14, CD50, CD23, heparin, iC3b, fibrinogen, and Factor X -these adhesions are critical for cell-cell and cell-matrix interactions. CD11b is expressed on 8% of spleen cells, 44% of bone marrow cells, and less than 1% of thymocytes, and is commonly used as a microglial marker in nervous tissue. The expression of CD11b increases during monocyte maturation and expression levels vary on tissue macrophages. Further, peritoneal macrophages are reported to express higher levels of CD11b than splenic macrophages. Diseases associated with CD11b dysfunction include systemic lupus erythematosus 6 and ITGAM-related susceptibility to systemic lupus erythematosus.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline