    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • H3K9ac Antibodies
          Antibody was validated by peptide array and recommended for denaturing applications. We recommend SNAP-ChIP™ spike-in validated H3K9ac antibody for ChIP.
          Invitrogen
          H3K9ac Monoclonal Antibody (J.924.2)
          Advanced Verification
          5 References
          View all (18) H3K9ac antibodies
          Tech Support
          Cite H3K9ac Monoclonal Antibody (J.924.2)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          H3K9ac Antibody (MA5-11195) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of acetylated Histone H3 (Lys9, green) in HEK293T cells left untreated (top row) or treated with 5uM of the HDAC inhibitor, Scriptaid (bottom row), for 24 hours. Cells fixed with 4% formaldehyde were permeabilized and blocked with 1X PBS containing 5% BSA and 0.3% Triton X-100 for 1 hour at room temperature. Cells were probed with an Acetyl-Histone H3 (Lys9) monoclonal antibody (Product # MA5-11195) at a dilution of 1:50 overnight at 4°C in 1X PBS containing 1% BSA and 0.3% Triton X-100, washed with 1X PBS, and i... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          H3K9ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H3K9ac Antibody in Western Blot (WB)
          H3K9ac Antibody in Western Blot (WB)
          H3K9ac Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          H3K9ac Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          H3K9ac Antibody
          Product Details
          MA5-11195
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          View 1 publication 1 publication
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:800
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:400
          View 2 publications 2 publications
          Flow Cytometry (Flow)
          1:200
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          1:25
          -
          ChIP assay (ChIP)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish
          Published species
          Bovine, Dog, Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          J.924.2
          Immunogen
          Synthetic peptide corresponding to the amino terminus of histone H3 in which Lys9 is acetylated
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          41 µg/mL
          Amount
          4.1 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          0.01M HEPES, pH 7.5, with 100µg/mL BSA, 0.15M NaCl, 50% glycerol
          Contains
          <0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_10986969
          Product Specific Information
          It is not recommended to aliquot this antibody.
          This antibody is not cross-reactive with other acetylated histones.
          Target Information
          Histone H3 is one of the DNA-binding proteins found in the chromatin of all eukaryotic cells. H3 along with four core histone proteins binds to DNA forming the structure of the nucleosome. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. Post translationally, histones are modified in a variety of ways to either directly change the chromatin structure or allow for the binding of specific transcription factors. The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of post-translational modification that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Acetyl H3; Acetyl Histone H3; Acetyl-H3 K9; Acetyl-H3 Lys9; Acetyl-Histone H3 K9; Acetyl-Histone H3 Lys9; H3 histone; H3 histone family, member A; H3 histone family, member I; H3 histone family, member J; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3 K9ac; H3-clustered histone 13; H3-clustered histone 14; H3-clustered histone 15; H3-clustered histone 2; H3-clustered histone 3; H3-clustered histone 4; H3-clustered histone 6; H3-clustered histone 7; H3/b; H3/d; H3/f; H3/j; H3K9; H3Lys9ac; HIST1H3A; HIST1H3F; histone 1, H2ai; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3f; histone 1, H3h; histone 1, H3j; histone 2, H3a; histone 2, H3c; histone 2, H3c2; histone 2, H3ca2; Histone 3; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member j; histone cluster 1, H2ai; histone cluster 1, H2ai-like; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3j; histone cluster 2 H3 family member a; histone cluster 2 H3 family member c; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3c; histone cluster 2, H3c2; histone cluster 2, H3c2, pseudogene; histone cluster 3, H3; histone gene complex 1; Histone H3; Histone H3.1; Histone H3.2; Histone H3.3; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; Histone H3/m; Histone H3/o; Histone H3K9; Histone H3K9ac; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: H3; H3 histone; H3-143; H3-291; h3-5; H3-53; H3-614; H3-B; H3-F; H3.1-221; H3.1-291; H3.1-I; H3.2; H3.2-221; H3.2-614; H3.2-615; H3.2-616; H3/A; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3a; H3b; H3C1; H3C10; H3C11; H3C12; H3C13; H3C14; H3C15; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3f; H3F1K; H3F2; h3f3a; h3f3b.1; h3f3c; h3f3d; H3FA; H3FB; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; H3g; H3h; H3i; Hist1; Hist1h2ai; Hist1h2ail; HIST1H3A; HIST1H3B; Hist1h3c; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; Hist2h3b; HIST2H3C; Hist2h3c1; Hist2h3c2; Hist2h3c2-ps; Hist2h3ca1; Hist2h3ca2; HIST2H3D; M32461; wu:fa25h06; wu:fa96g06; wu:fb07a08; wu:fb36f01; zgc:110292; zgc:174300; zgc:56193; zgc:56418; zgc:64222; zgc:86731
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P68431, (Human) Q71DI3, (Rat) Q6LED0, (Mouse) P68433, (Mouse) P84228, (Mouse) P02295, (Zebrafish) Q6PI20
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8356, (Human) 126961, (Human) 333932, (Human) 8358, (Human) 8968, (Rat) 291159, (Mouse) 360198, (Rat) 679994, (Mouse) 319150, (Mouse) 260423, (Mouse) 319152, (Mouse) 97114, (Rat) 310678, (Zebrafish) 550262
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin cadherin binding protein heterodimerization activity chromatin binding histone binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly gene expression telomere organization regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication-dependent nucleosome assembly protein heterotetramerization regulation of gene silencing positive regulation of defense response to virus by host
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline