    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • SHP-1 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Shp1Y536-2A7), PE
          View all (53) SHP-1 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-SHP-1 (Tyr536) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Shp1Y536-2A7), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Antibody (MA5-37375) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-Shp1 (Tyr536) using Ramos cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Shp1 (Tyr536) antibody (Product # MA5-37129). Images correspond with the following conditions: unstained as negative control (blue), untreated (red), treated with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-SHP-1 (Tyr536) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Shp1Y536-2A7), PE
          Product Details
          MA5-37375
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Shp1Y536-2A7
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr536 of human phospho Shp1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897309
          Target Information
          SHP-1 (PTPN6) is a non-receptor protein tyrosine phosphatase that is expressed primarily in hematopoietic cells. The enzyme is composed of two SH2 domains, a tyrosine phosphatase catalytic domain, and a carboxy-terminal regulatory domain. SHP-1 removes phosphates from target proteins to downregulate several tyrosine kinase-regulated pathways. In hematopoietic cells, the amino-terminal SH2 domain of SHP-1 binds to tyrosine phosphorylated erythropoietin receptors (EpoR) to negatively regulate hematopoietic growth. Overexpression of SHP-1 in epithelial cells results in dephosphorylation of the Ros receptor tyrosine kinase and subsequent downregulation of Ros-dependent cell proliferation and transformation. Following ligand binding in myeloid cells, SHP-1 associates with the IL-3R beta chain and downregulates IL-3-induced tyrosine phosphorylation and cell proliferation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EC 3.1.3.48; hematopoietic cell phosphatase; Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase; Protein-tyrosine phosphatase 1C; Protein-tyrosine phosphatase SHP-1; PTN6; PTP-1C; SH-PTP1; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HCP; HCPH; HPTP1C; PTP-1C; PTP1C; PTPN6; SH-PTP1; SHP-1; SHP-1L; SHP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P29350
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5777
          View more View less
          Function(s)
          phosphotyrosine binding phosphoprotein phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity protein binding hydrolase activity SH3 domain binding protein kinase binding SH2 domain binding cell adhesion molecule binding phosphorylation-dependent protein binding
          Process(es)
          MAPK cascade mitotic cell cycle pattern recognition receptor signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation neutrophil activation involved in immune response cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin protein dephosphorylation G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation negative regulation of angiogenesis peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway cell differentiation platelet formation T cell costimulation negative regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of mast cell activation involved in immune response positive regulation of cell adhesion mediated by integrin peptidyl-tyrosine dephosphorylation intracellular signal transduction megakaryocyte development T cell proliferation T cell activation negative regulation of T cell proliferation natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of apoptotic process negative regulation of MAPK cascade regulation of B cell differentiation positive regulation of angiogenesis negative regulation of innate immune response T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway negative regulation of B cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell receptor signaling pathway regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of protein kinase B signaling regulation of type I interferon-mediated signaling pathway regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation inflammatory response to wounding negative regulation of inflammatory response to wounding CD27 signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of neutrophil activation epididymis development regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline