    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Lyn Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-Lyn (Tyr507) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LynY507-5B6), APC
          View all (45) Lyn antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-Lyn (Tyr507) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LynY507-5B6), APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Lyn (Tyr507) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Lyn (Tyr507) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-Lyn (Tyr507) Antibody (MA5-37420) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-Lyn (Tyr507) using Jurkat cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Lyn (Tyr507) antibody (Product # MA5-37172). Images correspond with the following conditions: untreated, unstained negative control (blue), untreated (red), treated with IFNa/IL-4/pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-Lyn (Tyr507) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Lyn (Tyr507) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LynY507-5B6), APC
          Product Details
          MA5-37420
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          LynY507-5B6
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr507 of human phospho Lyn.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897354
          Target Information
          Lyn proto oncogene (Lcl/Yes related novel protein tyrosine kinase) is encoded by the Lyn gene located on chromosome 8 in humans and belongs to the Src family kinase. It is a non-receptor tyrosine kinase that acts as a mediator in transducing cellular signaling. The most well studied expression of Lyn is in hematopoietic cell types, both lymphoid and myeloid cells with exclusion in T lymphocytes. It has also been observed that Lyn plays diverse roles such as in regulation of B cell receptor signaling, mast cell signaling and Epithelial - Mesenchymal Transition (EMT).
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ26625; Lck/Yes-related novel protein tyrosine kinase; lyn tyrosine kinase; p53Lyn; p56Lyn; Tyrosine-protein kinase Lyn; unnamed protein product; V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog
          View more View less
          Gene Aliases: AA407514; Hck-2; JTK8; LYN; p53Lyn; p56Lyn; SAIDV
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P07948, (Mouse) P25911
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4067, (Mouse) 17096
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding platelet-derived growth factor receptor binding integrin binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity SH3 domain binding enzyme binding receptor activator activity ubiquitin protein ligase binding gamma-tubulin binding glycosphingolipid binding ion channel binding macromolecular complex binding ephrin receptor binding phosphoprotein binding scaffold protein binding phosphorylation-dependent protein binding phosphatidylinositol 3-kinase activator activity erythropoietin receptor binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein complex binding
          Process(es)
          B cell homeostasis regulation of cytokine production negative regulation of protein phosphorylation immune system process Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway tolerance induction to self antigen histamine secretion by mast cell platelet degranulation negative regulation of myeloid leukocyte differentiation immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway Fc receptor mediated inhibitory signaling pathway regulation of B cell apoptotic process protein phosphorylation inflammatory response cellular response to DNA damage stimulus signal transduction transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to hormone positive regulation of neuron projection development phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis erythrocyte differentiation positive regulation of cell migration negative regulation of B cell proliferation neuron projection development lipopolysaccharide-mediated signaling pathway regulation of mast cell activation regulation of cell adhesion mediated by integrin negative regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation positive regulation of phosphorylation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein hemoglobin biosynthetic process regulation of mast cell degranulation negative regulation of MAP kinase activity positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity innate immune response regulation of erythrocyte differentiation protein autophosphorylation cytokine secretion regulation of cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation B cell receptor signaling pathway regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of B cell receptor signaling pathway positive regulation of cellular component movement regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of glial cell proliferation positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation negative regulation of mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to retinoic acid cellular response to peptide hormone stimulus regulation of monocyte chemotaxis regulation of platelet aggregation dendritic cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction positive regulation of dendritic cell apoptotic process DNA damage checkpoint cell morphogenesis regulation of protein phosphorylation stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway hematopoietic progenitor cell differentiation adaptive immune response innate immune response-activating signal transduction negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus autophagy response to stress response to sterol depletion response to xenobiotic stimulus response to toxic substance response to carbohydrate oligodendrocyte development fatty acid transport eosinophil differentiation T cell costimulation response to insulin toll-like receptor 4 signaling pathway cellular response to heat interleukin-5-mediated signaling pathway Fc-epsilon receptor signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis C-X-C chemokine receptor CXCR4 signaling pathway B cell proliferation response to amino acid positive regulation of MAPK cascade response to peptide hormone ephrin receptor signaling pathway response to axon injury negative regulation of immune response negative regulation of B cell receptor signaling pathway leukocyte migration JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway cellular response to lipid neuroinflammatory response positive regulation of amyloid precursor protein catabolic process positive regulation of protein localization to plasma membrane
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline