  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HA Tag Antibodies
          OriGene
          HA Tag Monoclonal Antibody (CB051), Magnetic beads, TrueMAB™
          View all (94) HA Tag antibodies
          Tech Support
          Cite HA Tag Monoclonal Antibody (CB051), Magnetic beads, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          TA183070S
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Tag
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CB051
          Immunogen
          Monoclonal antibody is produced by immunizing mice with a synthetic peptide from influenza hemagglutinin coupled to KLH
          Conjugate
          Magnetic beads Magnetic beads Magnetic beads
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • HRP
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Synthetic peptide sequence is YPYDVPDYA
          Target Information
          HA Tag (hemagglutinin tag) is an epitope tag that provides a method to localize gene products in a variety of cell types, study the topology of proteins and protein complexes, identify associated proteins, and characterize newly identified, low abundance or poorly immunogenic proteins when protein specific antibodies are not available. HA (hemagglutinin) is a surface glycoprotein derived from influenza hemagglutinin, and is commonly expressed as a tag in conjunction with proteins to aid in identification and purification of the tagged protein for functional analysis. HA tag antibodies can be used to facilitate protein detection or co-immunopreciptation of tagged proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HA; HA Epitope Tag; HA Tag; HA-tag; hemagglutinin
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline