    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD31 (PECAM-1) Antibodies
          OriGene
          PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), Biotin, TrueMAB™
          View all (330) CD31 (PECAM-1) antibodies
          Tech Support
          Cite PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), Biotin, TrueMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PECAM1 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          PECAM1 Antibody in Luminex (Luminex)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          PECAM1 Antibody (TA700246) in Luminex
          PECAM1 Luminex Elisa with 3B5 Capture (TA600247) and 1D2 Detection (TA700246) Antibodies. Substrate used: Recombinant Human PECAM1 (TP308654) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PECAM1 Antibody in Luminex (Luminex)
          PECAM1 Antibody in Luminex (Luminex)
          PECAM1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), Biotin, TrueMAB™
          Product Details
          TA700246
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Luminex (Luminex)
          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          OTI1D2
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human PECAM1 produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 10mg/mL BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD31 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1, PECAM-1) is an inhibitory coreceptor involved in regulation of T cell and B cell signaling by a dual immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) that upon associated kinases-mediated phosphorylation provide docking sites for protein-tyrosine phosphatases. CD31 is expressed ubiquitously within the vascular compartment and is located mainly at junctions between adjacent cells. N-terminal Ig-like domain of CD31 is responsible for its homophilic binding, which plays an important role in cell-cell interactions. CD31 is a multifunctional molecule with diverse roles in modulation of integrin-mediated cell adhesion, transendothelial migration, angiogenesis, apoptosis, negative regulation of immunoreceptor signaling, autoimmunity, macrophage phagocytosis, IgE-mediated anaphylaxis and thrombosis. It is one of key regulatory molecules in vascular system.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: adhesion molecule; CD31; CD31 antigen; EndoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM-1 precursor; Platelet endothelial cell adhesion molecule; platelet endothelial cell adhesion molecule-1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD31; CD31/EndoCAM; endoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM-1; PECAM1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16284
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5175
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          angiogenesis blood vessel development endothelial cell development endothelial cell morphogenesis phagocytosis immune response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion signal transduction cell surface receptor signaling pathway Rho protein signal transduction cell recognition cell migration regulation of cell migration positive regulation of cell migration maintenance of blood-brain barrier monocyte extravasation wound healing vasodilation positive regulation of MAPK cascade endothelial cell migration diapedesis detection of mechanical stimulus positive regulation of protein kinase B signaling establishment of endothelial barrier bicellular tight junction assembly cellular response to mechanical stimulus glomerular endothelium development neutrophil extravasation endothelial cell-matrix adhesion cell-cell adhesion cell-cell adhesion via plasma-membrane adhesion molecules positive regulation of protein localization to cell-cell junction positive regulation of intracellular signal transduction
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline