    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD146 Antibodies
          OriGene
          MCAM Monoclonal Antibody (UMAB154), UltraMAB™
          1 Reference
          View all (104) CD146 antibodies
          Tech Support
          Cite MCAM Monoclonal Antibody (UMAB154), UltraMAB™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (20)
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 20
          MCAM Antibody (UM870051) in IHC (P)
          Immunohistochemical staining of paraffin-embedded human lymphoma tissue using anti-MCAM mouse monoclonal antibody. (UM800051; heat-induced epitope retrieval by 1 mM EDTA in 10mM Tris, pH9.0, 120°C for 3min) {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MCAM Antibody in Western Blot (WB)
          MCAM Antibody in Western Blot (WB)
          MCAM Antibody in Western Blot (WB)
          MCAM Antibody in Western Blot (WB)
          MCAM Antibody in Western Blot (WB)
          MCAM Monoclonal Antibody (UMAB154), UltraMAB™
          Product Details
          UM870051
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200
          -
          Miscellaneous PubMed (Misc)
          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          UMAB154
          Immunogen
          Full length human recombinant protein of human MCAM produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5-1.0 mg/mL
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD146, also known as MCAM (Melanoma Cell Adhesion Molecule), is an integral membrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. It is heavily glycosylated, with more than 50% of its mass derived from carbohydrates. CD146 is primarily expressed on endothelial cells at cell-cell junctions, playing a crucial role in cell adhesion and the cohesion of the endothelial monolayer in vascular tissue. In addition to endothelial cells, CD146 is expressed on bone marrow fibroblasts, mesenchymal stromal cells, endometrial stromal cells, and some tumors, particularly melanoma. It has also been observed on a subset of circulating T cells and activated lymphocytes, but not on circulating endothelial cells, as indicated by the absence of other endothelial markers such as CD31 and CD51/61. CD146 functions as a calcium-independent cell adhesion molecule and may also act as a signal transduction molecule. It is involved in the recruitment of Fyn kinase and the subsequent tyrosine phosphorylation of intracellular proteins, which are important for actin cytoskeleton assembly. This signaling role includes triggering tyrosine phosphorylation of FYN and PTK2 and causing a transient increase in intracellular calcium concentration. In the context of cancer, CD146 expression may facilitate the interaction of melanoma cells with the vascular system, enhancing hematogenous tumor spread. Additionally, CD146 could serve as an adhesion molecule active in neural crest cells during embryonic development, highlighting its diverse roles in both normal physiological processes and disease states.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD146; Cell surface glycoprotein MUC18; Cell surface glycoprotein P1H12; Gicerin; melanoma adhesion molecule; Melanoma cell adhesion molecule; Melanoma-associated antigen A32; Melanoma-associated antigen MUC18; P1H12 antigen; S-endo 1 endothelial-associated antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD146; HEMCAM; MCAM; MelCAM; METCAM; MUC18
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P43121
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4162
          View more View less
          Function(s)
          laminin receptor activity protein binding
          Process(es)
          angiogenesis glomerular filtration cell adhesion anatomical structure morphogenesis positive regulation of cell migration vascular wound healing
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline