Search
Número de catálogo: AMF7000, AMF7000HCA, AMF7000HCA3D
El microscopio EVOS M7000 es un sistema de adquisición de imágenes totalmente automatizado sin manipulación. Incorpora tanto cámaras CMOS monocromas como en color de alta resolución para obtener las mejores imágenes fluorescentes y colorimétricas. El sistema M7000 puede llevar a cabo un barrido de placas multipocillo de forma automática e incluye un enfoque automático rápido, adquisición de imágenes y procesamiento de datos de gran tamaño.
Pruebe EVOS M7000 de forma virtual con una vista de 360º antes de acceder a la demostración real.
Nota: Esta herramienta se visualiza mejor en los navegadores Chrome, Firefox o Safari.
Check virtually EVOS M7000 in 360º view before actual demo.
Además de las características comunes a todos los microscopios EVOS, EVOS M7000 ofrece:
Una cámara monocroma de alta sensibilidad optimizada para la adquisición de imágenes mediante fluorescencia y la cuantificación y una cámara en color de alta resolución optimizada para la adquisición de imágenes colorimétricas
Lleve a cabo un barrido de una placa de 96 pocillos en tres canales de fluorescencia en menos de cinco minutos
Enfoque automático, capacidad de apilamiento en Z, imágenes en mosaico y combinación de imágenes, imágenes en lapsos temporales y captura multicanal con un solo clic
Compatibilidad para análisis de células vivas con control preciso de la temperatura, la humedad y los gases
El barrido de placas multipocillo, el enfoque automático, el rápido movimiento de platinas y las rutinas automatizadas (como la exploración de una zona designada con anterioridad) ahorran tiempo, optimizan el flujo de trabajo y aumentan la reproducibilidad de los experimentos
Todas las funciones se pueden controlar y programar mediante software, lo que elimina la necesidad de manipular el instrumento, salvo para montar el portaobjetos
El sistema de adquisición de imágenes EVOS M7000 está diseñado para adaptarse a las necesidades de los investigadores que estudian la expresión génica espacial mediante los ensayos Visium de 10x Genomics. La facilidad de uso y las funciones de seguridad de EVOS M7000 hacen que sea el microscopio más utilizado para estos ensayos.
Número de catálogo: AMF7000HCA, AMF7000HCA3D
El paquete de análisis de alto contenido del sistema de adquisición de imágenes EVOS M7000, (AMF7000HCA) combina el sistema de adquisición de imágenes de luz transmitida y fluorescencia multicanal invertida con el software de análisis de imágenes Celleste 6, un paquete de análisis de imágenes multifunción. El software de análisis de imágenes Celleste 6 facilita la transición a análisis de alto contenido y baja velocidad de procesamiento (HCA) al tiempo que mantiene la versatilidad y la potencia del microscopio automatizado EVOS M7000.
Mediante el uso de protocolos de análisis multicanal basados en placas (MCA), que utilizan algoritmos basados en el aprendizaje automático junto con su flujo de trabajo basado en iconos y guiado por asistente, el software Celeste 6 puede ayudarle a segmentar y clasificar de forma eficaz las imágenes para una amplia gama de ensayos o bioaplicaciones, incluidos el crecimiento de neuritos, la angiogénesis, la viabilidad celular, la eficacia de transfección, entre otros. El software también ofrece una amplia gama de visualizaciones de datos de placas de pocillos, incluidos mapas de calor, montajes de imágenes y opciones de gráficos cinéticos.
Descripción | N.º cat. |
Paquete de análisis de alto contenido del sistema de adquisición de imágenes EVOS M7000
| |
Paquete de análisis de alto contenido del sistema de adquisición de imágenes EVOS M7000 con 3D
|
Consulte más imágenes y películas sobre el sistema M7000 en la Galería de imágenes y la Galería de vídeos.
| Categoría | Atributo | Descripción |
| Sistema óptico | Descripción | Sistema óptico con corrección de infinito; objetivos con rosca RMS corregidos a 45 mm |
| Modo de adquisición de imágenes | Fluorescencia, campo claro, campo claro de color, contraste de fases | |
| Métodos de adquisición de imágenes | Barrido de área de un solo color, multicolor con montaje o con combinación de imágenes en mosaico, en lapsos temporales, apilamiento en Z y captura de película | |
| Iluminación | Cubos de luz LED de intensidad regulable con juego de filtros con recubrimiento rígido integrado y vida útil de > 50.000 horas | |
| Capacidad del cubo de luz | Cámara de cinco posiciones para cuatro cubos de fluorescencia y campo claro | |
| Cubos de luz (no incluidos) | Amplia selección de cubos de luz estándar y especiales. Los cubos de luz que más se utilizan incluyen (ex/em): • DAPI (357/447 nm) • GFP (470/525 nm) • RFP (531/593 nm) • Texas Red (585/624 nm) • Cy5 (628/692 nm) | |
| Capacidad del objetivo | Torreta automatizada de cinco posiciones | |
| Objetivos (no incluidos) | Amplia selección de larga distancia de funcionamiento (LWD) de alta calidad y objetivos con corrección de cubreobjetos | |
| Condensador | Condensador LWD de 60 mm; torreta de cuatro posiciones con apertura clara y anillo trifásico | |
| Mecanismo de enfoque | Enfoque automatizado con resolución inferior a micra (0,150 µm) (precisión con un solo paso) | |
| Cámara monocroma | Sensor CMOS de alta sensibilidad de 3,2 MP (2048 x 1536) con resolución de píxeles de 3,45 µm | |
| Cámara en color | Sensor CMOS de alta sensibilidad de 3,2 MP (2048 x 1536) con resolución de píxeles de 3,45 µm | |
| Imágenes capturadas: | Monocromo SIN PROCESAR de 16 bits: TIFF, PNG (rango dinámico de 12 bits) Color de 8 bits: TIFF, PNG, JPG Películas y lapsos de tiempo: AVI, WMV | |
| Características físicas | Fuente de alimentación | Adaptador de CA de 24 V con cables de alimentación específicos de cada país |
| Dimensiones (An × F × Al): | 18 x 13 x 14 pulgadas 45,7 x 35,6 x 33,0 cm | |
| Peso | 11,8 kg (26 lbs) | |
| Fase de barrido X/Y. | Rango de desplazamiento de 120 mm x 80 mm con resolución inferior a la micra Insertos desplegables para recibir los soportes de los recipientes y los soportes de bloqueo para fijar la muestra en su lugar durante los barridos prolongados | |
| Mecanismo de platina | Motorizado | |
| Automatización | Barrido de placas | Multipocillo automatizado |
| Sistema | Ordenador | PC Dell externo con procesador Intel Core i7-8700, 512 GB de RAM DDR4, 32 GB de SSD PCIe y NVIDIA Quadro P1000 con 4 GB de gráficos de vídeo discretos y Windows™ 10, diseñado para funcionar con monitor de pantalla táctil y microscopio |
| Almacenamiento | 32 GB de RAM DDR4 SSD PCIe de 512 GB | |
| Puertos de salida | Ordenador: Uno USB 3.1 Gen 2 tipo C; cinco USB 3.1 Gen 1 tipo A; cuatro USB 2.0 tipo A; uno serie; dos puertos de pantalla 1.2; uno RJ-45; 2 PS/2; uno UAJ; uno de salida de línea | |
| Capacidad de red | Conexión a través de la red Windows/SMB mediante conexión por cable Ethernet |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.