식품 생산에서의 현대식 기술
식품 제품 개발을 최적화하고 고객의 신뢰를 얻습니다
Thermo Scientific의 식품 개발용 기기는 인적 오류를 최소화하고 명확한 추적성을 제공하며 배치(batch) 간 일관성을 가능하게 하고 제품이 식품 및 음료 규정을 준수할 수 있도록 설계되었습니다. 고객의 안전 및 감각적 기대치를 지속적으로 충족하기 위해 당사의 전문성에 의지할 수 있습니다.
식품 개발 전략
식품 및 대체품의 기계적 특성 및 감각적 특성 관리는 식품 생산의 필수 부분입니다. 선호하는 식품 형태와 크기로 식품 원료를 압출하여 지속적이고 비용 효율적인 생산 기술을 제공하며, 유변학을 통해 기계적 특성을 평가하여 식품의 특성이 브랜드의 약속에 맞도록 보장할 수 있습니다. 이러한 기술들을 결합하면 정밀한 공정 관리와 일관된 제품 품질을 보장할 수 있습니다.
이축 압출기를 사용한 식품 압출
압출 공정은 식품 제품의 개발 및 생산에서 흔하며 새로운 기능성 식품 생산에 있어 중요한 지원 역할을 담당합니다. 신중하게 선별된 공정 파라미터를 통해 질감과 모양 등 식품 특성을 측정하고 강화하며 맛과 색에 영향을 줄 수 있습니다.
식품 압출은 기확립된 다양한 방법으로 다음과 같은 식품을 생산하는데 사용될 수 있습니다.
  • 육류 대체품
  • 파스타, 시리얼, 스낵
  • 향미료
  • 영양 첨가제
  • 동물 사료 제품
Thermo Scientific Process 11 이축 압출기
신제품 개발 및 공정 최적화 과정에서 식품 엔지니어는 그램 수준에서 시작하는 소량의 처리량에서 시간당 수 킬로그램까지 처리할 수 있는 매우 유연한 시스템을 필요로 합니다. 또한 청소하기 쉽고 작동이 직관적이며 전체 공정 라인도 모방할 수 있어야 합니다. Thermo Scientific Process 11 이축 압출기는 우수한 제품 품질을 유지하기 위한 정밀 제어를 통해 경제적이고 지속적인 생산 수단을 위한 능률적이고 유연한 R&D 워크플로우를 지원합니다.
Thermo Scientific Process 16 이축 압출기
식품 개발, 공정 개발 및 소규모 배치(batch) 생산 요구 사항을 지원하는 다양한 옵션과 액세서리가 포함된 고도로 모듈화된 유연한 압출 시스템입니다. 다양한 재료 유형을 수용할 수 있는 다양한 공급 옵션, 손쉬운 세척을 위한 스테인리스 스틸 모노코크 하우징, 정밀한 파라미터 제어를 위한 명확한 구조의 HMI를 갖춘 Thermo Scientific Process 16 압출기 는 소중한 실험실 공간을 절약하는 동시에 수많은 시험을 효율적이고 경제적으로 수행할 수 있게 해드립니다.
식품의 유변학적 특성
유변학적 특성과 텍스처 특성은 액체에서 고체 식품 제형까지 전체 수명 주기 내내 중요한 역할을 합니다. 레오미터는 점도, 탄성, 항복 응력과 같은 유변학적 특성을 측정할 수 있습니다. 식품 물질의 다양한 구조, 질감 및 거동과 함께, 배합, 제조, 유통 기한 및 소비의 단계에 걸쳐 특성 분석을 위한 다양한 유변학 방법이 필요합니다. 레오미터에 과학자와 기술자의 연구를 지원하는 다양한 액세서리를 적용할 수 있습니다.
Thermo Scientific HAAKE 레오미터
Thermo Scientific HAAKE 레오미터는 공정 스트림을 통해 펌핑할 때, 소비자가 붓거나 씹거나 보관할 때, 식품 또는 음료 제품이 이상적인 감각적 기대치를 충족하는지를 평가할 때 등 제품의 수명 주기 동안 다양한 조건에서 식품 유동 또는 변형에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
식품 유변학 측정에는 다음이 포함됩니다.
  • 새로운 제형의 R&D를 위한 포괄적인 유변학 연구
  • QC 실험실에서 플로우 곡선 또는 수율 지점 측정
  • 생산 시 빠른 배치 릴리스(batch release)를 위한 간단한 단일 지점 점도 측정
식품 분석에서의 UV-Vis 분광법
UV-Vis 분광광도계는 빠르고 경제적이며 사용하기 쉬운 분석 기능을 제공하여 제품 품질이 맥주, 와인, 주스, 에너지 및 음료, 물, 기타 액체 등의 음료에 대한 사양 내에 있는지, 심지어 꿀과 같은 끈적끈적하고 점도가 높은 제품 또는 팜유와 같은 오일 제품인지 여부를 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 수제 맥주에 대한 간단한 UV-Vis 분석을 통해 그 맥주의 쓴맛이 가장 인기 있는 IPA에 대한 기대치와 일치하는지 확인할 수 있습니다. 원재료인 물의 선명도를 검사하거나 병 제품에 불순물이나 함유물이 있는 지를 검사할 수 있습니다. 또는 와인 제조 시, 풍부한 버건디(burgundy)의 색상 강도가 적합한 지를 평가할 수 있습니다. 그리고 청량 음료가 브랜드를 식별할 수 있는 밝은 파란색인 경우, 식품안전 색소의 농도가 규격 내에 있는지 확인할 수 있습니다. 끈적끈적한 꿀에서도 잘못된 보관, 변조 또는 심한 열 노출로 인한 모든 색상 변화를 평가할 수 있으며, 허용가능한 HMF 농도에 대한 규제 기준에 부합하는지를 검증할 수 있습니다.
Thermo Scientific GENESYS UV-Vis 분광광도계
견고하고 사용이 간편한 기기가 필수적인 실험실을 위해 제작된 Thermo Scientific GENESYS UV-Vis 분광광도계는 일상적인 분석 및 특수 측정을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
일반적으로 분석은 가시광선 범위의 비색 측정으로 이뤄집니다. 원료, 공정 중간체, 식품 제품의 품질 검증을 위해 소량의 시료만으로 단 몇 초 내에 결과를 확인할 수 있습니다. 
쉽게 접근할 수 있고, 유연성이 있으며, 다양한 검사 요구에 맞게 선택할 수 있어 샘플링이 간소화됩니다.
GENESYS UV-Vis 분광광도계용 Thermo Scientific BeerCraft 소프트웨어
Thermo Scientific BeerCraft 소프트웨어로 각각의 고유한 양조 공정의 일관성을 보장할 수 있습니다. 복잡한 계산 없이 빠르게 해답을 얻을 수 있도록 간단하게 만들었습니다. 빠르고 쉽게 측정할 수 있도록 분석법이 사전 프로그래밍되어 있으며 버튼 하나로 20가지 이상의 맥주 특성을 분석할 수 있습니다. Thermo Scientific GENESYS 50 또는 GENESYS 150 UV-Vis 분광광도계와 함께 사용할 수 있는 BeerCraft 소프트웨어로 맥주의 정체성과 브랜드의 성공을 유지할 수 있습니다.
Thermo Scientific VISIONlite 5 소프트웨어
Thermo Scientific VISIONlite 5 소프트웨어는 실험 및 분석 결과를 쉽게 표시하고 보고하여 UV-Vis 기기의 기능을 개선합니다. 추가적인 독립형 패키지를 사용할 수 있습니다: ColorCalc는 투과 또는 반사 스펙트럼을 기록하고 색상 계산을 수행합니다. EnzLab은 효소 검사 키트를 위한 사전 정의된 방법 및 작동 절차를 제공하고, 와인 분석은 와인 및 주스 분석에서 공통적으로 사용되는 사전 정의된 측광, 비색 및 효소 분석 절차를 포함합니다.
식품 분석에서의 IR 분광법
식음료에서 품질과 안전을 보장하려면 생산 전 과정에서 식품 접촉면이 불활성, 무독성이고 매우 깨끗한지 확인하기 위해 지속적인 주의를 기울여야 합니다. 심지어 주의를 기울여도 그 과정에서 식품에 소량의 이물질이 들어갈 수 있습니다. 제거해야 할 오염물질인지 혹은 식품 생산 공정에서 허용가능한 부산물인지를 판단하기 위해 예기치 않은 구성요소를 식별하는 것이 필수적입니다. 적외선 분광법은 공정 내내 빠른 분석을 제공합니다.
Thermo Scientific Antaris II FT-NIR 분석기
푸리에 변환 근적외선(FT-NIR) 분광법은 분말 및 액체를 직접적으로 그리고 비파괴적으로 분석하는 간단하고 비교적 빠르며 재현성 있는 방법입니다. Thermo Scientific Antaris II FT-NIR 분석기를 분석방법(method) 개발, 앳라인(at-line) 품질 관리, 인라인(in-line) 모니터링 및 제어 도구에 사용할 수 있습니다. 다음 분야에 사용할 수 있습니다.
• 육류 제품, 식용유, 음료, 가공 식품, 당분/기타 감미료, 씨앗, 유제품 및 분유 평가
• 분유 건조 과정 모니터링
• 영양 정보 및 일반 성분 분석 보고 
• 기능성 식품 및 식품 성분의 식별과 일관성 확인
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FTIR 분광분석기
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FTIR 분광분석기는 점성 및 액체 시료를 빨리 측정할 수 있도록 특수 설계되었고, QC 검사 및 물질 확인에 적합하고 이상적인 성능을 제공하는 견고하고 사용하기 쉬운 기기입니다.
이 장비를 다음 용도로 사용하실 수 있습니다.
• 기름, 액체, 시럽 및 페이스트 샘플의 신속한 특성 분석을 제공합니다.
• 비용을 관리하고, 오일 품질을 확인하고, 스낵 식품 제조업체를 위한 제품의 외형의 일관성을 제공합니다.
• 식품의 정성적 및 정량적 분석을 위해 고객별 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.
식품에 대한 X선 형광 분석
아기 분유, 반려동물 사료 및 가축 사료는 다양한 필수 영양소를 함유하고 있으며 분말, 키블(kibble) 또는 습식 형태로 일차적인 일일 에너지원으로 사용됩니다. 영아용 조제분유는 분만 후 약 1-3개월 동안의 인간의 모유를 대략적으로 모방하도록 고안된 영양소와 기타 성분의 혼합물입니다. 영양학적 조제분유는 보통 분말(물과 혼합) 또는 액체(추가 물 포함 또는 미포함) 형태로 젖병 수유 또는 컵 수유를 위해 제조됩니다. 상용화된 제품들 간에는 영양소 함량에 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 파장 분산 X선 형광(WDXRF) 분석은 시료 값을 보정 표준물질 세트와 비교하여 정성적인 측정을 수행합니다. 
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 분광분석기
Thermo Scientific ARL OPTIM'X WDXRF 분광분석기는 영양학적으로 보충된 우유 분말의 분석을 위한 높은 성능과 높은 처리량 요구를 충족합니다. 
  • 다중 원소 기능: 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 크롬, 망간, 철, 아연, 구리, 셀레늄, 몰리브덴, 요오드(나트륨 및 마그네슘이 요구되는 경우, 요구되는 성능을 얻기 위해 WDX를 사용해야 함)
  • 미네랄 분석
  • 최적의 정확도를 위한 첨단 정량분석 알고리즘
  • 우수한 반복성
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.