Ensayos de Subclases de IgG en el analizador Optilite™
Confianza y simplicidad en cada prueba
Precisión que marca la diferencia
Los ensayos de subclases de IgG en Optilite utilizan de forma exclusiva un único calibrador internacional (ERM-DA470k) tanto para la IgG total como para las subclases. Esto permite:
  • Una suma fiable de las subclases
  • Una distribución biológica acorde con lo esperado (IgG1 > IgG2 > IgG3 > IgG4)
  • Informes consistentes y fiables para el laboratorio
Carvalho et al.1 documentaron:
"that the Immunoturbidimetry assay appears to be the most reliable to evaluate IgG Subclasses: the sum of IgG Subclasses and Total IgG correlate better than by Nephelometry."
Tabla de mediciones de IgG total
Adaptado from Carvalho et al. 20241
Obtenga más información sobre el excelente rendimiento de los ensayos de subclases de IgG Optilite
 Rendimiento analítico de Carvalho en IgG
Líderes en pruebas de proteínas especiales
Con más de 40 años de experiencia en el diagnóstico de proteínas, los ensayos de subclases de IgG de Binding Site se utilizan de forma rutinaria en más de 60 países. Gracias a su alineación con materiales de referencia internacionales y a su rendimiento analítico demostrado, proporcionan resultados precisos y trazables en los que los clínicos confían.
  • Su fiabilidad analítica está respaldada por publicaciones independientes1,2,3
  • La determinación de IgG4 está incluida en los Criterios Diagnósticos Integrales Revisados de 2020 para las enfermedades relacionadas con IgG44
  • Además, el valor de corte diagnóstico de 1,35 g/L se estableció utilizando reactivos de Binding Site y posteriormente se confirmó en estudios multicéntricos5
  • Usami et al.6 afirmaron: «El valor de IgG4 medido con el reactivo de TBS es un valor preciso».2,3
Los ensayos Optilite combinan una sólida trayectoria científica con la innovación, proporcionando la precisión y confianza que los laboratorios necesitan en cada resultado.
Simplicidad en cada prueba
El analizador Optilite ofrece un rendimiento robusto y flujos de trabajo optimizados en la determinación de subclases de IgG. La refrigeración integrada de reactivos, la gestión automatizada de diluciones, la prolongada estabilidad de los viales abiertos y la mínima intervención del operador contribuyen a una operativa eficiente, consistente y fiable en el laboratorio.
Ventajas clave:
  • Reducción de residuos y gestión eficiente de reactivos
  • Flujo de trabajo diario mejorado
  • Mayor eficiencia con menos interrupciones
  • Tiempos de respuesta más rápidos
  • Informes de resultados fiables
Descargue el documento para descubrir cómo los ensayos de subclases de IgG Optilite aportan confianza, precisión y simplicidad a cada prueba
 Ensayo de subclase de IgG
Photo of a pediatric immunodeficiency patient holding a teddy bear
Aplicaciones clínicas
Inmunodeficiencias primarias
Obtenga más información sobre las señales de alerta de las inmunodeficiencias primarias, las diferentes manifestaciones y las mejores prácticas de diagnóstico
Image of Optilite analyser from a side angle with a textured background.
Material de referencia
Catálogo del sistema Optilite
El analizador Optilite emplea tecnología turbidimétrica de eficacia demostrada, reconocida por su rapidez, robustez y versatilidad. Esta tecnología se ha consolidado como una de las principales metodologías para el diagnóstico de proteínas a nivel mundial.
Póngase en contacto con nosotros
¿Preguntas sobre los temas tratados en esta página? Nuestro equipo está listo para responder.
Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted
Referencias
  1. Carvalho – Nephelometry vs. Immunoturbidity assay: Analytical performance on IgG subclasses, J Immunol Methods 2024
  2. Ladwig PM, Barnidge DR, Snyder MR, Katzmann JA, Murray DL. Quantification of serum IgG subclasses by use of subclass-specific tryptic peptides and liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Clin Chem. 2014;60(8):1080-1088. doi:10.1373/clinchem.2014.222208
  3. Bernasconi L, Mundwiler-Pachlatko E, Regenass S, Aubert V, Hammerer-Lercher A, Heijnen I. Variable and inaccurate serum IgG4 levels resulting from lack of standardization in IgG subclass assay calibration. Clin Chem Lab Med. 2019;57(11):1777-1783. doi:10.1515/cclm-2019-0261
  4. H. Umehara, K. Okazaki, S. Kawa, H. Takahashi, H. Goto, S. Matsui, N. Ishizaka, T. Akamizu, Y. Sato, M. Kawano, the Research Program for Intractable Disease by the Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) Japan., The 2020 revised comprehensive diagnostic (RCD) criteria for IgG4-RD, Modern Rheumatology 2021; 31: 529–533
  5. Hamano H, Kawa S, Horiuchi A, et al. High serum IgG4 concentrations in patients with sclerosing pancreatitis. N Engl J Med 2001; 344:732–738.
  6. Usami et al. Cut-off values of serum IgG4 among three reagents, including a novel IgG4 reagent: a multicenter study. Sci Rep. 2021 Mar 31;11(1):7280.