PRRS ウイルスと動物群モニタリングの重要性
豚繁殖・呼吸障害症候群
豚繁殖・呼吸障害症候群(PRRS)については多くの研究が行われていますが、この病気について学ぶことはまだたくさんあります。PRRSは豚に対する最も重要な感染症の1つであり、米国とヨーロッパで年間約25億ドルの損失が計上されています。
この病気は、約15kbの一本鎖プラス鎖RNAゲノムであるPRRSウイルス(PRRSV)によって引き起こされます。PRRSVは、ニドウイルス目アルテリウイルス科に属します。このPPRSVは、ほとんどの豚生産国に拡散しています。PRRSVがないと考えられる国は、スイス、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、ブラジルのみです。
ウイルス変異とその遺伝的多様性による困難なモニタリング 2つの主要な遺伝子型
PRRSVのモニタリングを困難にする原因の1つは、高度に変異しやすく新しい株が出回ることで、変異を継続的に監視する必要があります。現在、PRRSV-1(以前はタイプ1およびヨーロッパ株として知られていました)およびPRRSV-2(以前はPRRSタイプ2および北米株として知られていました)という2つの主要な遺伝子型が認識されています。
PRRSV-1 –ヨーロッパで見られる主要な株
PRRSVは主に無症候性の重複感染を引き起こすことが知られていますが、サブタイプはより毒性が高く、病原性が高い可能性があります。PRRSV-1が重複感染する特徴上、感染を引き起こすすべての病原体を特定するために診断分析を行う必要があります。PRRSV-1が最初に同定されて以来、その多様性は増加し、ヨーロッパで非常に多様な株を生み出しています。これまでの研究により、3つの主要なヨーロッパのクラスター(レリスタット様株、デンマーク株、および非常に多様なイタリア様株)や、異なる臨床症状を示す4つのサブタイプが特定されました。
PRRSV-2 –北米で見られる主要な株
PRRSV-2に由来する高病原性PRRSV-2(HP-PRRSV)は、2006年に中国で、約200万頭の豚に感染し、うち40万頭が死亡した深刻なアウトブレイクの中で確認されました。HP-PRRSVは、ベトナム、ラオス、タイ、カンボジア、インドでも確認されています。PRRSV-2についてはさまざまな病原性を持つ9つの遺伝的系統が同定されています。
PRRSV-1とPRRSV-2は異なる大陸で3年以内に出現し、同様の発生を引き起こしました。これらは幾つかの構造的類似性を示していますが、それらの分子・抗原多様性は非常に重要です。従って、それらは2つの異なる種として定義されました。
関連ページ: PRRSV診断
臨床症状と治療
PRRSはウイルス性疾患であり、妊娠後期の流産、死産、新生児死亡、生まれつき弱い子豚や、乳児期、離乳期の死亡率の増加をもたらします。軽度から重度呼吸器疾患も示し、他の病原体の存在下で重度症状を示し、乳児期、離乳期の死亡率が高くなる傾向があります。イノシシや未経産雌豚、雌豚では、発熱、倦怠感、食欲不振が良く観察されます。
重症度の程度は、株によって変動するようです。PRRSVは豚マクロファージの最大40%を破壊し、豚の防御メカニズムの主要な部分を破壊し、インフルエンザA、豚レンサ球菌、マイコプラズマ肺炎などの二次感染を深刻化させます。これによって肺炎や肺損傷の期間を長くし重症度を高めるようです。
PRRSVを防ぐには多次元アプローチが必要です
バイオセキュリティ基準、診断サーベイランス、集団免疫
PRRSVを治療する薬は現在ありません。ただし、ワクチン接種は臨床症状を抑え、ウイルス放出を減らすことができます。PRRSVの予防は多次元的であり、獣医師が推奨するバイオセキュリティ基準の設定、継続的な診断サーベイランス、および集団免疫が含まれます。
継続的な監視は、アウトブレイクを特定するための鍵です
農場のスタッフや獣医師はどのような臨床兆候を見つけるべきかについては理解していますが、PRRSVの症状は他の豚疾患症状と同じ可能性があります。従って、PRRSVの継続的な監視はすべての群を維持するために重要です。診断テストはウイルスを迅速に特定し、監視チームが感染源を特定するのをサポートすることにより、最新の群管理をサポートし、高レベルのバイオセキュリティを実現します。PRRSVの際立つ遺伝的変異により、農場でのサンプリングと実験室での疫学的分子分析は、世界の養豚業界がウイルスの変化を監視するのに非常に重要になります。
正確で迅速な診断のためのRT-qPCR
高い特異性と感度
PRRSV核酸を検出するために最も一般的に使用される診断モニタリングツールの1つは、定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-qPCR)です。RT-qPCRは非常に正確であり、現在の感染状態の迅速な評価だけでなく、高い特異性と感度を可能にします。結果はわずか数時間で取得できます。
診断テストは、血清、全血、精液、組織、口腔液、および処理液中の核酸検出で実施されます。RT-qPCRでは、血清や全血サンプル由来の最大5つのサンプルのプールでサンプリングすることができます。口腔液などの新しいサンプリングオプションは、採取の労力が少なくて済み、動物にも優しい方法と言えます。
その他の診断オプション
ELISAテスト、核酸配列決定
豚群内の感染の有病率を特定するため、抗体を使用するELISAテストのような診断ツールも利用できます。核酸配列決定は、生産者と獣医師がウイルスを追跡し、アウトブレイク後の豚群分布をよりよく理解するのに役立つオプションです。
PRRSVの複雑な多様性を鑑みるに、この深刻な病気をより良く理解し、コントロールし、最終的に排除するためにはゲノム配列決定が必要です。
関連ページ:PRRSV – PCRやELISAソリューション
PRRS診断テストソリューションの詳細
ニーズに合わせて進化する診断ソリューション – ラボと提携して進化するニーズに適応し、実用的なPRRSV(豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルス)テスト結果をもたらすソリューションを設計できます。
ブタ/ブタの診断ソリューション – Applied Biosystemsブランドのソリューションは、高速かつ拡張可能で正確なパフォーマンスを提供することで、病原体アウトブレイクの最先端に立つことを可能にします。
アップデートされたPRRSVの開発[PDF] – PRRSVの高い変異特性と新たな株の出現を鑑み、現在市販されているPRRSV製品を新しい設計で更新し、新型バリアントを検出できるよう改善するプロジェクトが開始されました。
PRRS – 動物の健康に関するビデオを見る – 診断、検査、新たな菌株と病気、豚の群れの健康、バイオセキュリティ、エコノミクス経済学
サーモフィッシャーサイエンティフィック 動物衛生ソリューションの詳細についてご相談ください。
お問い合わせ
まとめ
・PRRS:豚群の健康と経済の管理において診断ツールは重要な役割を果たします
・PRRSの変異株の感染により重症度が高まる可能性があります
・RT-qPCRは正確で迅速な診断を可能にします。高い特異性と感度も併せ持ちます
・ELISAテストや核酸配列決定もPRRSVの理解とその診断に重要となります
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。