ライゲーションが失敗したときに試したい!リガーゼの活性を確認する方法
ライゲーションがうまくいかなくてお困りでしょうか?そんなときはこちらの方法でT4 DNAリガーゼの活性を確認してみてください!
概要
SDS含有のローディングダイ(SDSの最終濃度は0.2%)と混合し、通常のアガロースゲル電気泳動に流すだけで、ライゲーション反応の効率を確認できます。ライゲーション反応後にいくつかの高分子のバンドが現れるはずです。ローディングダイにSDSが含まれていないと、スメアバンドが出現し、リガーゼの活性を測ることが難しくなります。(図1)
Checking-Your-T4-DNA-Ligase-Activity-fig1
図1
レーン1:ライゲーション反応前のサンプル
レーン2:ライゲーション反応後、SDS不含有のローディングダイを使用したもの
レーン3:ライゲーション反応後、SDS含有のローディングダイを使用したもの
レーン4:GeneRuler DNAラダーミックス
基質DNAとして、HindIIIで切断されたラムダDNAを使用することでもリガーゼの活性を測ることができます。このDNAは高純度のため、下記のプロトコルを行うのが簡単になります。
プロトコル
0.5 μg HindIIIで切断されたラムダDNAと
2 μL 10x T4 DNA Ligase bufferと
1ユニットのT4 DNAリガーゼを追加します (1×T4 DNA Ligase bufferで希釈が可能です)
全溶液量が20 μLになるように水で調製し、22°C (室温)で10分間反応させます。
結果
上記で述べたように、SDS含有のローディングダイを使用して、10 μLの反応液をアガロースゲル電気泳動に流します。ライゲーション反応後のサンプルでは、図 2で示すようにいくつかの高分子のバンドが現れるはずです。
Checking-Your-T4-DNA-Ligase-Activity-fig2図2
レーン1:ライゲーション反応前のラムダDNA
レーン2:ライゲーション反応後のラムダDNA
ラムダDNAを使用した場合にはライゲーションはうまくいくが、目的のサンプルを使用した際にライゲーションがうまくいかない場合は、リガーゼには問題はなく、サンプルに問題があると考えられます。これには、いくつかの理由が原因である可能性があります。弊社のテクニカルサポートは、このようなトラブルシューティングを支援いたします。
これだけは知っておきたいクローニングの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室の無料PDFを活用してください!
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。