Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / 分子生物学実験関連 / フローサイトメトリーでエキソソームは検出できる!
フローサイトメトリーでエキソソームは検出できる!
Written by LatB Staff | Published: 11.26.2021
エキソソームは、小さな30~150 nm程度の細胞外小胞(Extracellular vesicles: EV)です。エキソソームは、現在細胞間コミュニケーションを担うために特別に分泌される小胞と考えられ、その機能の理解や応用の開発に向けて、急速に関心が高まってきています。エキソソーム以外にもEVは存在しており、胞間シグナルやタンパク、脂質、核酸の転送に関与しています。また、病気のマーカーとしても知られています。
これらEVは、サイズが小さく、不均一で屈折率が低いため、単一粒子ごとの検出がとても困難であるとされていました。しかし、微小粒子を測定するフィルターを使用することによって、フローサイトメトリーによる単一粒子の検出が可能となり、EVの特性や表現型を検出できるようになりました。
そこで今回は、Invitrogen™ Attune™ NxT Flow Cytometerを用いたエキソソームを始めとする、細胞外小胞(EV)検出のワークフローついて、ご紹介いたします。Attune NxT Flow Cytometerは、超音波によるアコースティックフォーカシングにより、細胞をラインに整列させることで、目詰まりを最小限に抑え、高速で処理することが可能です。
アコースティックフィーカシングの例(サンプル:非溶血未洗浄の希釈全血サンプル)
▼こんな方におすすめです!
・エキソソーム研究にご興味をお持ちの方
・がん研究者の方
・製薬企業の方
・共通機器室でフローサイトメーターを管理されている方
▼もくじ [非表示]
  • 用意するもの
  • 方法
    • 1. サンプル調製時におけるコンタミネーションの予防
    • 2. サンプルの調製時
    • 3. EVの標識
    • 4. 機器の調整
    • 5. 測定
  • 測定結果の解析
  • まとめ
  • Attune実績 / ユーザーボイス
  • 【無料ダウンロード】Attune Acoustic Focusing Cytometer アプリケーションノート集
用意するもの
・Attune NxT Flow Cytometer
・Attune NxT Small Particle Side-Scatter Filter (製品番号 100083194)
・ポアサイズ 0.1 µm以下のフィルターユニット
・サイズキャリブレーション用ビーズ
・EV特性解析用抗体および試薬
※試薬はこちらにてご案内しています。
方法
1. サンプル調製時におけるコンタミネーションの予防
測定、サンプル処理に用いる全ての液体をポアサイズ0.1 μm以下のフィルターでろ過します。使用する溶液から微粒物質を取り除くことで、サンプル以外の因子から持ち込まれるノイズを除去します。
フィルターの例Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Single Use Vacuum Filter Units (製品番号 565-0010)
2. サンプルの調製時
培養上清を120,000 xgで4時間遠心します。上清のみを回収することでサンプルから細胞デブリを除き、小胞が含まれる特定のサイズの画分を分離します。
3. EVの標識
測定、フローサイトメトリー用抗体、または脂溶性色素でEVを標識します。
全ての抗体と試薬は、自家蛍光が出ないようにタイトレーションしてから希釈します。
※抗体、試薬の標識作業後に洗浄は行いません。
4. 機器の調整
微小粒子測定用Invitrogen™ Attune™ NxT Small Particle Side-Scatter Filterとサイズキャリブレーションビーズを用いて、微小粒子の集団を検出できるように検出器の感度設定を行います。また、Thresholdを調整しノイズを低減させます。
ポリエステル ApogeeMix™ シリカビーズ(粒子サイズ:80 nm)を、Attune NxT Small Particle Side-Scatter Filterを用いて測定
5. 測定
サンプルは希釈することによって、単一粒子ごとに一列に整列させることが可能です。
Attune™ NxT Flow Cytometerのフローレートを12.5もしくは25 μL/minに設定します。
サンプルは100 μL以上で測定します。
測定イベントレートを8,000 events/sec以下になるようにサンプル濃度やフローレートを調整しデータを取得します。
測定結果の解析
エキソソームを FM 1-43 脂質親和性スチリル色素で染色し、Attune NxT Flow Cytometer で解析したデータ
FM1-43陽性の集団をゲートすることでエキソソーム集団のみのデータ解析が可能になります。
まとめ
・実験に使用する全ての溶液を0.1 μm以下のフィルターで処理することにより、試薬由来のバックグラウンドを防ぐことができます。
・Attune NxT Flow CytometerにAttune NxT Small Particle Side-Scatter Filterを使用することで、エキソソームを含む100 nm以下の微小な集団を検出することが可能になります。
・今回のアプリケーションを含む、フローサイトメトリーを用いたEVの検出に関する試薬をこちらのPDFにてご紹介しています。EVの検出をご検討の方はぜひご覧ください。
Attune実績 / ユーザーボイス
・自己免疫疾患に関連するC型レクチン受容体の機能理解を目指して(東北医科薬科大学医学部免疫学 中村晃 氏/海部知則 氏)
・間葉系細胞による免疫細胞の「末梢教育」に着目し、アレルギーや慢性疾患の機序解明へ(千葉大学イノベーション医学領域 倉島洋介 氏)
・疾患特異的マクロファージの機能的多様性(大阪大学微生物病研究所 佐藤荘 氏)
【無料ダウンロード】Attune Acoustic Focusing Cytometer アプリケーションノート集
素早く、簡単、詰まりづらい! 解析に特化したフローサイトメーターAttune NxT Flow Cytometerを使用した実例と実験手法をまとめたアプリケーションノート集です。
ダウンロード
ApogeeMix is a trademark of Apogee Flow Systems.
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
再生・細胞医療の未来:閉鎖系自動化システムでできること【第2回】~細胞の分離、洗浄、濃縮プログラムを自由に作成・変更可能な閉鎖系自動化装置
前回第1回では、細胞製造の“自動化”、“... by LatB Staff / 07.04.2025
Read More
【やってみた】トランスフェクションしてから何時間で発現するか確認してみた
培養細胞にプラスミドDNAをトランスフェクシ... by LatB Staff / 01.29.2025
Read More
予測ゲノミクスでがんを理解する
この記事は、科学者向けにがん研究の新しい... by LatB Staff / 12.19.2024
Read More
リキッドバイオプシーを活用した肺がんと悪性脳腫瘍に対する研究事例のご紹介
リキッドバイオプシーは血液や尿などの体液... by LatB Staff / 07.26.2024
Read More
わずかな変異も見逃さない Ion AmpliSeq SARS‑CoV‑2 Insight Research Assay の高い性能 ~統合型次世代シーケンサ Genexusが可能にする新型コロナウイルス研究の最前線~
【やってみた】反応液中の気泡がリアルタイムPCRの結果におよぼす影響をROX補正しながら調べてみた
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us
通知
  • Tweet
  • Facebook
  • Tweet
  • Facebook