Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / 分子生物学実験関連 / 今さら聞けない!プライマーの濃度を調整する方法
今さら聞けない!プライマーの濃度を調整する方法
Written by LATB Staff | Published: 09.03.2015
弊社のオリゴDNA受託合成サービスにおいて、最も多く寄せられる質問と答えをご紹介します!今回は「プライマーの濃度調整」についての質問です。
プライマーの濃度を実験用に調整したいのですが、どうしたら良いですか??
質問者さん
▼もくじ [非表示]
  • 液体の場合
  • 乾燥品の場合
  • ここがPOINT!!
  • これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
液体の場合
液体でご注文されている場合には、すでにTEバッファーで調整済みです。ご注文スケールによって異なる濃度で調整済みで、スケールと濃度の関係は、下記のようになっています。
合成スケール (nmole) 液体調整濃度
50 nmole 100 μM
200 nmole 500 μM
1 μmole 2500 μM
乾燥品の場合
乾燥品については添付のカスタムプライマー使用説明書の溶解例をご参照ください。下記の資料は1 mM (1 nmole/μL) と100 μM (100 pmole/μL) への調整方法例です。
how-to-dilute-primer-fig1
図 分析表の見方例
ここがPOINT!!
溶解させる溶液はTE [10 mM Tris-HCl (pH 8.0)、1 mM EDTA]をご使用ください。水のpHは多くの場合弱酸性で、合成DNAの加水分解を引き起こす可能性があります。そのため脱イオン水よりもTEに溶解することを推奨します。
これだけは知っておきたいPCRの基礎知識、ココにあります!
Invitrogen 分子生物学教室では、分子生物学の教育のメインとして、初心者だけでなく経験のある分子生物学者のために、豊富で信頼できる技術的な内容をご提供しています。基礎知識を学ぶ時にはいつでも、Invitrogen 分子生物学教室を活用してください!
基礎知識を学ぶ
他にも、PCRの基礎の復習や、より深い知識の獲得を目的とした無料PDFも提供しております!
▼主な内容
  • PCRの基礎知識
  • PCRのセットアップで考慮すべき6つの要素
  • PCR反応条件における6 つの注意点
  • DNAポリメラーゼの4つの主な特性
  • 一般的な10のPCR法
  • PCRを用いた7つのアプリケーション
  • PCRに関するトラブルシューティングガイド
  • 精製グレード選択のガイダンス
ダウンロードする
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
【やってみた】アガロースゲル電気泳動 ゲル染色方法の比較
アガロースゲル電気泳動後のゲル染色にはい... by LatB Staff / 02.19.2025
Read More
【やってみた】細胞をTrypsinで処理しすぎてみた
Trypsinは接着細胞の継代に使用される代表的�... by LatB Staff / 11.20.2024
Read More
【やってみた】ウェスタンブロッティングの化学発光が機能しているか確かめたくて、光らせてみた
ウェスタンブロッティングは、特定のタンパ... by LatB Staff / 10.16.2024
Read More
今だからこそin vitro転写システムのmRNA合成に再注目(2) PCRでDNAテンプレートをスマートに調製!
in vitro転写 (IVT) のDNAテンプレートの調製�... by LatB Staff / 07.05.2024
Read More
リアルタイムPCRのコストを考えてみた|今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第3回
プライマー設計、どうしてる?|今こそ本気で徹底理解! リアルタイムPCR講座 第4回
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us
通知
  • Tweet
  • Facebook
  • Tweet
  • Facebook