シーケンス解析の結果、いつもより読めた長さが短かった経験はありませんか?その原因は、シグナルの開始の遅れかも知れません。シーケンサでランを開始すると、一定時間、データの取り込みが行われます。シーケンス解析の際に、シグナルの開始が遅れ、波形が全体的に遅延すると、波形の途中でデータの取り込みが終了するため、解析できる塩基数が短くなってしまいます。本ブログでは、シグナルの開始が遅れる原因と対処法をご紹介致します。
シグナルの開始が予想よりも遅い
解読できたシーケンスが予想より短いなど、シーケンス解析結果に不具合が見られた場合は、Raw Dataを確認します。Applied Biosystems™ Sequencing AnalysisソフトウエアでのRaw Dataの確認手順は、こちらをご参照ください。シグナルの開始が遅れた場合、Raw Data前半に、波形がみられない空白の領域が、通常より広くみられます(図1)。
図1. シグナルの開始が遅れたRaw Data例
シグナルの開始が遅れた場合に予測される原因と対処法は以下の通りです。
| 予測される原因 | 対処法 |
| 実験室の温度が低い |
|
| バッファーが冷えている |
|
| ポリマー、または、キャピラリーが劣化している |
|
シグナルの開始が予想よりも遅く、分離能も低下している
キャピラリー内でのDNAの分離能が低下すると、ピークの幅が広くなります。シグナル開始の遅れと併せて、分離能も低下している場合(図2)、上表の内容に加え、以下の原因と対処が考えられます。
図2. シグナルの開始が遅れと分離能の低下がみられるRaw Data例
| 予測される原因 | 対処法 |
| シーケンス産物(※1)のキャピラリーへのオーバーロード |
|
| キャピラリーがコンタミネーションしている |
|
| キャピラリーにポリマーが充填されていない |
|
| <3730xl LV> Water wash メンテナンス後、流路内に水が残留していた |
|
図3. Sequencing Analysisソフトウエアからのラン情報の確認
※1 蛍光標識されていないDNAやRNAに起因する場合もあります。
※2 Sequencing Analysis ソフトウエアの「Annotation」タブをクリックし(図3)、「Ave Signal Intensity」を確認します。Ave Signal Intensityは、塩基ごとの平均シグナル強度で、この数値が10,000 RFUを超える場合はシグナルが高すぎます。
※3ランの直前には必ず、キャピラリー内の使用済みポリマーの除去と新しいポリマーの充填が自動的に行われます 。このポリマーの入れ替えにより、キャピラリー内に混入した夾雑物が除去されることがあります。
まとめ
シーケンス解析の結果、読めた塩基の長さが予想より短い場合は、Raw Dataの確認をお勧めいたします。もし、Raw Dataのシグナルの開始がいつもより遅い場合は、本ブログでご紹介した原因と対処を参考にしてみてください。
キャピラリー電気泳動によるシーケンス解析について、より詳しく知りたい方は、下記より、サンガーシーケンスの基本原則を学べる資料をダウンロードいただけます。
シーケンシングラーニングセンターから、シーケンス解析に関する各種技術情報にアクセスいただくこともできます。また、シーケンス解析の基礎セミナーやハンズオントレーニングもございますので、ぜひご活用ください。
サンガーシーケンス解析基礎セミナー(1)基本原理
サンガーシーケンス解析基礎セミナー(2)データ確認とトラブルシュート
完全マスター!ハンズオントレーニングコース キャピラリーシーケンサ(1) サンプル調製からデータ確認まで
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。