原材料から最終製品までのプロセス改善
弊社は長年にわたり鉄鋼製造業界へのご協力を続けてきました。原材料調達からストリップ加工にいたるまで、生産工程のあらゆる段階でお客様の課題に対応する製品ポートフォリオを提供しています。弊社は、鉄鋼製造プロセスを改善するための幅広いソリューションを提供しています。
原材料分析
金属および鉱業におけるプロセス制御、ラボラトリーの効率化、そして最終的には高品質な最終製品を生み出すためには、元素分析から得られる情報が必要です。弊社は、卓越したラボラトリーインフォマティクスを提供するために、さまざまな技術と実績ある製品を提供しています。
強力で効率的な分析計は、原材料の組成をより深く理解し、下流の生産プロセスをより詳細に制御するのに役立ちます。
弊社の製品試料の分析コストの削減、試料スループットの向上、再現性の向上、お客様のアプリケーションに合わせた高品質の結果を提供するために、鉄鋼メーカー向けに特別に開発されました。
焼結制御
高品質な焼結物の生産は、一貫的で安定した溶鉱炉生産性を少ない還元剤消費量で実現するために重要です。焼結品質は、原材料の適切な選択と混合から始まります。不均一な原材料混合は透過性に影響を与え、燃料消費量増加の原因となります。
さまざまな焼結原料は完全には特性評価されておらず、これらの化学的組成はバッチ内およびバッチ間で異なるため、焼結原料組成の制御は重要です。
供給材料の原料の化学特性は一定ではないため、添加物の追加割合を調整して、焼結ストランドの供給原料の化学特性変動を均一化する必要があります。焼結原料の塩基性は、焼結および鉄製造プロセスの効率化と塩基性の安定化において重要なパラメーターであり、焼結作業だけでなく、下流の鉄製造プロセスにもメリットをもたらします。
高炉
複数の成分を含む溶鉱炉ガスの正確な分析により、鉄製造量を最大化し、コークス消費量を最小化できます。
1日に5,000トンを生産する高炉では、鉄の生産量1トンあたりわずか10kgのコークス消費量の削減で、1日あたり1万ドル以上の投資回収が可能です。
Thermo Scientificプロセス質量分析計世界の多くの鉄鋼会社で高炉の排出ガスの監視に貢献しています。ガス効率、ヒート・マスバランス、水素分析のための高速かつ正確なMSガス分析と、高度なプロセス制御および数学的モデリングを組み合わせることにより、コークスの消費量を1トンあたり最大100 kg削減し、鉄生産量も増加するとユーザーから報告されています。
スクラップ処理
リサイクル施設にあるスクラップ金属は、不明の発生源からの放射線で汚染されている可能性があります。頑丈なドライブスルー検出器およびモニタリング機器は、高感度な放射線検出を実現するために、車両の積荷を垂直方向に完全にカバーします。
スクラップ金属に一般的に見られる放射線を検出するためには、スクラップ金属リサイクルプロセスのすべてのステップにおいて、正確で信頼性の高い放射線検出およびモニタリング機器が必要です。
受け入れ原材料のコンベヤー上でのモニタリングにもこの技術を応用可能です。積荷の部分的に放射線量が高い部分を詳しく検査するため、 携帯型放射線検出器で汚染の種類を確認でき、その積荷がお客様の施設に入る前に隔離することができます。
床材分析
技術と装置設計の進歩により、携帯型システムでの検出限界が低く、高精度で使いやすい分析が可能になりました。
フィールドや現場でラボ品質の結果が得られるように設計された携帯型元素分析計は、生産性の大幅な向上、コスト削減、品質管理の改善を実現します。
弊社の携帯型LIBSおよびXRF分析計製造現場での金属および合金の検証、最終製品の材料 ID 、コーティングおよび厚さ測定に対する非破壊現場検査、およびプロセス要件を満たすカスタムアプリケーションに使用できます。
ラボラトリー材料分析
弊社の発光分光分析装置には、ターンキー分析ソリューションを備えており、多くの金属および合金に含まれるすべての関連元素を迅速かつ同時に測定できます。
Thermo Scientificエネルギー分散型コンパクト波長分散型蛍光X線モデルは、固体、液体、粉末の非破壊元素分析を迅速に行います。
微量元素濃度からパーセント元素濃度まで正確に分析することができますその信頼性は鉄鋼会社が必要とするすべての分析タスクを可能にします。
平板ゲージ
弊社の熱間圧延機および冷間圧延用の厚み計は、鋼板および薄板の高速生産時に正確なリアルタイム測定を行い、厳しい公差に対応します。
Thermo Scientificオンライン測定システムは、高い製品品質と最大限の生産性を実現するために必要な、迅速で正確な非接触および非破壊の厚さおよびコーティング重量の測定を提供します。
平板ゲージ 金属およびコイルの塗装ライン用の当社の塗装重量計は、横方向からの測定で均一性を確保でき、品質の向上と廃棄物の削減を実現します。
法規制準拠
当社のシステムは、お客様のコンプライアンスのパートナーとして、モニタリングレポートが正確かつアクセス可能であることを保証するために必要なプロトコルを使用して設計されています。
当社のシステムソリューションは、米国EPA Part 60またはPart 75の性能基準に加え、米国および国際的な大気およびソースガスのモニタリング基準に準拠できるように設計されています。