Search
Que vous cherchiez à améliorer la vitesse et l’efficacité d’une seule tâche de traitement ou de l’ensemble du flux de travail, nous proposons une sélection d’équipements répondant à vos besoins. Sélectionnez un équipement manuel ou automatisé pour la lecture des codes-barres, sceller les plaques et boucher / déboucher les tubes et flacons.
Les lecteurs de codes-barres Thermo Scientific VisionMate offrent convivialité, précision et performances. L’exportation polyvalente des données, le logiciel intuitif et la numérisation à grande vitesse peuvent être des atouts pour le processus de suivi et de gestion des échantillons de votre laboratoire.
| Throughput | |
Low - Single tubes |
High Racked tubes and racks |
| Read/Scan Capability | |
2D barcoded tubes |
2D barcoded tubes 24, 48, 96, 384 format racks of tubes 2D rack barcodes Linear rack barcodes |
| Data export | |
CSV Rotation |
CSV XLS XML Image ODBC TCP/IP |
| Models | |
Tubes de stockage d’échantillons
Les codes-barres résistants sont gravés directement sur des plages blanches sur les tubes
Appliquez et retirez facilement et rapidement les bouchons à vis des tubes Thermo Scientific Matrix et Nunc. Le couple de serrage précis permet également d’avoir davantage confiance dans la garantie d’étanchéité de vos échantillons. Choisissez parmi les systèmes portatifs, manuels ou entièrement automatisés et intégrés.
Description |
|
| Manual operation One row of caps at a time |
Manual Automated Whole rack at a time |
Throughput |
|
| Low 3-5 racks per day |
High 30+ racks per day |
Tube compatibility |
|
Matrix tubes in 96 format racks |
Matrix tubes in 96 format racks or select Nunc tubes in 48 or 96 format racks |
Models |
|
|
|
4120-FLEX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALPS 30 Heat Sealer |
ALPS5000 Microplate Heat Sealer
|
||
| Throughput | |||
| Low | Low to medium 10-15 second/plate |
High 6 plates/minute |
High 3 plates/minute |
| Plate Compatibility | |||
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
Microplates Deep-well plates |
| Compatible Seal Type | |||
| Single heat seal sheets | Single heat seal sheets |
Heat seal rolls |
Heat seal rolls |
| Automation Friendly | |||
| no | no |
yes |
yes |
| Models | |||
| AB-0400 | AB-1443A | AB-3000 | AB-5000 |
Destinés à un usage général en laboratoire.