Search
Nalgene Plastic Funnel은 유리 재질보다 안전합니다. 복잡한 실험실의 일상적인 작업에도 유리처럼 부스러지지 않고, 금속 재질의 funne과 같이 찌그러지거나 부식되지 않습니다. 가볍고 핸들링이 편리합니다.
Nalgene funnel은 추출물을 적게 생성하며, 광범위한 여러 물질과 호환성을 지닌polypropylene copolymer (PPCO), high density polyethylene (HDPE), low density polyethylene (LDPE) 및 polypropylene (PP) 재료로 제조하였습니다.
다양한 크기와 스타일로 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다.
| Nalgene PPCO Long Stem 분석 funnels | Nalgene PPCO 파우더 funnels | Nalgene PPCO 유틸리티 funnels | Nalgene HDPE 대형 funnels | Nalgene LDPE Heavy-Duty funnels | Nalgene PPCO Büchner funnels |
| 클래식, 긴 스템 디자인 (Classic long stem design) | 클래식, 넓은 구경의 스템 디자인 (Classic wide bore stem design) | 넓은 funnels이 스템으로 이어지는 디자인 (Wide tapered funnel to stem transition) | 큰 사이즈의 클래식 디자인 (Large size, classic design) | 거친 작업 환경에 적합한 견고한 디자인 (Super rugged for rough and tough work conditions) | 부스러짐 방지 플라스틱의 클래식한 Büchner 디자인 (Classic Büchner design in shatterproof plastic) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 스탠다드 필터 종이와 함께 사용 | 시약 준비를 위한 분말, 결정형 화학 물질 이동에 사용 | 액체, 페이스트, 작은 크기의 고형 물질, 과립/분말 또는 점성 시료, 시약 이동에 사용 | 대량 액체 이동에 사용 | Heavy-duty 작업이 가능한 견고한 funnels | 세라믹 Büchner funnels를 대체하여 고체 시료 준비 및 처리 세라믹 Büchner funnels를 대체하여 고체 시료 준비 및 처리 |
| 외부 골(ribbing) 처리로 에어 락 방지 | 외부 골(ribbing) 처리로 에어 락 방지 | 빗금/골 없음 | 외부/내부 골(ribbing) 처리로 에어 락 방지 | 빗금/골 | 빗금/골 없음 |
| 상단 지름 34mm - 158mm | 상단 지름 65mm - 147mm | 상단 지름 65mm - 155mm | 상단 지름 201mm - 258mm | 상단 지름 101mm - 248mm | 상단 지름 59mm - 172mm |
| 표준 사이즈의 필터 페이퍼와 사용 | 표준 사이즈의 필터 페이퍼와 사용 | ||||
| PPCO | PPCO | PPCO 또는 HDPE | HDPE | LDPE | PP |
| 유백색 반투명 | 유백색 반투명 | 유백색 반투명 | 유백색 | 유백색 | 불투명 백색 |
| 온도 범위 -40oC ~ 121oC | 온도 범위 -40oC ~ 121oC | 온도 범위 PPCO: -40oC ~ 121oC HDPE: -100oC ~ 120oC | 온도 범위 -100oC ~ 120oC | 온도 범위 -76°C ~ 70°C | 온도 범위 0oC ~ 135oC |
| 오토클레이브 가능 | 오토클레이브 가능 | PPCO 오토클레이브 가능 HDPE 불가능 | 오토클레이브 금지 | 오토클레이브 금지 | 오토클레이브 가능 |
| 준수 가이드라인 Part 21 CFR 177.1520 for food use | 준수 가이드라인 Part 21 CFR 177.1520 for food use | 준수 가이드라인 Part 21 CFR 177.1520 for food use1 | 준수 가이드라인 Part 21 CFR 177.1520 for food use1 | 준수 가이드라인 Part 21 CF 177.1520 for food use 1 | 준수 가이드라인 Part 21 CFR 177.1520 for food use |
| BPA-Free | BPA-Free | BPA-Free | BPA-Free | BPA-Free | BPA-Free |
| 프탈레이트 프리(Phthalate-free) | 프탈레이트 프리(Phthalate-free) | 프탈레이트 프리(Phthalate-free) | 프탈레이트 프리(Phthalate-free) | 프탈레이트 프리(Phthalate-free) | 프탈레이트 프리(Phthalate-free) |
| Nalgene PPCO Long Stem 분석 funnels | Nalgene PPCO 파우더 funnels | Nalgene PPCO 유틸리티 funnels | Nalgene HDPE 대형 funnels | Nalgene LDPE Heavy-Duty funnels | Nalgene PPCO Büchner funnels | |
| 희석한 산성제 또는 약산 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 강산, 농축 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 알코올, 지방족 (Alcohols, aliphatic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 알데히드 (Aldehyde) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 염기/알칼리 (Bases/alkali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 에스테르 (Ester) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 탄화수소, 지방족 (Hydrocarbons, aliphatic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 탄화수소, 방향족 (Hydrocarbons, aromatic) | — | — | — | — | — | — |
| 탄화수소, 할로겐화 (Hydrocarbons, halogenated) | — | — | — | — | — | — |
| 케톤, 방향족 (Ketones, aromatic) | — | — | — | — | — | — |
| 산화제, 강산화제 (Oxidizing agents, strong) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | — | — | — |
1. HDPE 및 LDPE 허용 대상: 산성을 띄지 않는 수용성 제품; 염분(Salt), 당 또는 둘 다 포함될 수 있습니다 (pH 5.0 이상). 유제품 및 변형; 물에 오일이 포함된(oil-in-water)형태의 에멀전, 고지방 또는 저지방 표면에 무지방이나 오일 성분이 함유되지 않은 Moist bakery products 컨디션 A를 제외한 FDA 규정 177.1520 표 2에 설명된 모든 조건과 표면에 무지방 또는 오일이 포함되지 않은 건조된 고형성분 (end-test 불필요) - 고온 살균 (예: 100° C/ 212° F 이상)
+등급은 간헐적인 단기 노출에 대한 내용입니다. 사용 후에는 꼼꼼하게 세척합니다.
^산화산 제외; 산화산(oxidizing acid)의 경우 “Oxidizing agents, strong”을 참조하세요.
기술 지원이 필요하신가요? 실험 제품의 기술 및 어플리케이션 지원이 필요하시다면 담당자에게 문의하세요 technicalsupport@thermofisher.com