Search
Las buretas Nalgene resisten los golpes diarios y las caídas puntuales que suelen producirse en los laboratorios. Elimine los riesgos y los costes asociados a los bordes afilados y la rotura de cristales con las buretas acrílicas a prueba de rotura Nalgene. Son transparentes y fáciles de usar. Simplifique las lecturas de volumen: el líquido de las buretas de plástico no forma un menisco y el nivel de líquido evita confusiones y errores. Las buretas Nalgene cumplen los requisitos de precisión de la norma ASTM E287, clase B.
Las buretas Nalgene son compatibles con ácidos diluidos (5 % p/p), excepto el ácido fluorhídrico, y bases (hasta 30 %), excepto el hidróxido de amonio, y admiten una gran variedad de tituladores.
Advertencia: No apto para su uso con alcoholes y disolventes orgánicos; la exposición a estas soluciones causará daños inmediatos.
A. Bureta de vidrio B. Bureta de plástico
Las buretas de plástico Nalgene no forman un menisco como sí hacen las buretas de vidrio. Puede leer el nivel de líquido directamente a través de la línea de graduación. Evite confusiones y errores usando plástico en lugar de vidrio.
| Bureta acrílica Nalgene | Bureta acrílica autorrellenable de puesta a cero automática Nalgene y kit de llenado |
| Diseño tradicional de pipetas | Puerto lateral para el autorrellenado y la puesta a cero automática. Incluye kit de llenado |
![]() | ![]() |
| Diseño sencillo, requiere llenado manual | El autorrellenado y la puesta a cero automática aumentan la eficiencia de las valoraciones repetitivas |
| Cuerpo acrílico transparente | Cuerpo acrílico transparente |
| Punta de PMP | Punta de PMP |
| Conjunto de llave de paso de fluoropolímero TFE | Conjunto de llave de paso de fluoropolímero TFE |
| Sin tubos | Tubos de PVC |
| Sin frasco | Frasco de LDPE |
| Conforme con ASTM E287, clase B | Conforme con ASTM E287, clase B |
| Tamaños: 25 ml, 50 ml, 100 ml | Tamaños: 10 ml, 25 ml, 50 ml |
| No esterilizar en autoclave | No esterilizar en autoclave |
| Sin BPA | Sin BPA |
| Sin ftalatos | Los tubos de PVC contienen ftalatos |
El kit de llenado para bureta Nalgene con puesta a cero automática convierte cualquier bureta de plástico o vidrio convencional de 25 o 50 ml en una bureta de llenado automático con puesta a cero para ahorrar tiempo y evitar incomodidades.
¿Necesita asistencia técnica? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de asistencia técnica y de aplicación de productos de laboratorio en technicalsupport@thermofisher.com.