laser-capture-microdissection-mf-590x280
激光捕获显微切割技术
激光捕获显微切割 (LCM) 是一种自动样品制备技术,允许在显微镜下从混合样品中分离出特定的细胞。 该技术可以从非均匀混合物中分离纯的样品,从而在下游微基因组学应用(如新一代测序、Sanger测序、PCR和蛋白质组学)中获得更加有效和准确的结果。
索取报价单
从非均匀细胞群体中分离并表征特定细胞对于基因表达分析而言极为重要,因为正常组织中存在的不同细胞类型之间的差异会对基因表达分析产生显著影响。 LCM使得能够从单个细胞中获取答案,而单个细胞可能会在包含健康细胞、间质细胞和癌细胞的非均匀混合物的整个组织中被忽视。
LCM技术可根据应用需要,从组织样本、血液甚至精液样本中分离仅仅少量细胞甚至单个细胞。 细胞可以采用原位杂交方法根据其形态、免疫组化表型甚至其基因型加以选择。
LCM设计为一种精确、无接触的技术,有助于减少污染并能揭示使用非靶向样本时可能会被忽视的答案,因为其较小的尺寸或样本的均匀性。 下图显示了采用LCM技术对细胞群体的分离。
比较激光捕获显微切割与激光显微切割 (LMD) 方法
激光捕获显微切割
图 1A 显示了激光捕获显微切割前的整个组织样本。 
激光捕获显微切割
图 1B 显示了特定靶向部分移除后的样本。 
激光捕获显微切割
图 1C 显示了分离的靶向部分。
激光捕获显微切割产品
温和的红外激光与强大的紫外激光的组合能够实现细胞的有效分离,而不会改变形态或生物学完整性。
为完整的LCM工作流程(从识别和选择细胞到分离和纯化RNA与DNA)提供了研究用试剂和试剂盒。
玻片和附件套件允许使用您的Arcturus LCM系统对活细胞开展研究。
激光捕获显微切割应用
激光捕获显微切割是一种强大的技术,能使肿瘤研究者对肿瘤组织与周围非肿瘤细胞的分子谱图进行比较。
激光捕获显微切割从非均匀组织中对特定细胞进行温和的选择性分离,保护生物分子的完整性并保留复杂样本的特性,从而获得更加准确的下游结果。