Aperçu
Les systèmes de PCR en temps réel QuantStudio 3 et 5 sont étalonnés en usine pour une installation rapide et une utilisation immédiate. Ces systèmes détectent des différences de quantité cible aussi petites que 1,5 fois, permettent une surveillance à distance et intègrent en option des modules d’analyse Applied Biosystems sur le cloud et un partage de données.
Conçus pour les utilisateurs novices et expérimentés, ils prennent en charge les consommables à 96 puits (0,2 ml ou 0,1 ml) et 384 puits (QS5 uniquement).  Les systèmes offrent également des capacités de multiplexage jusqu’à 6 cibles et un logiciel garantissant la conformité 21 CFR Part 11.
Caractéristiques
Configurations adaptables
Cet instrument compact peut être configuré pour fonctionner de manière autonome ou en association avec un ordinateur, et s’adapte ainsi aux besoins de chaque laboratoire.
Modèles de protocole préoptimisés
Les modèles de protocole préoptimisés minimisent la formation des nouveaux utilisateurs 
Blocs VeriFlex
Les blocs à 96 puits Applied Biosystems sont dotés de la technologie VeriFlex avec trois ou six zones de température indépendantes pour une régulation précise de la température. 
Logiciel d’analyse de données qPCR QuantStudio 3 et 5
Il vous permet de surveiller vos cycles à distance, d’analyser rapidement des ensembles de données sophistiquées, de stocker les résultats dans un espace sécurisé et de les partager en ligne en toute sécurité 
Plus d’options de puits
Options 96 puits (bloc de 0,1 ml), 96 puits (bloc de 0,2 ml) et 384 puits
Logiciel facilitant la conformité 21 CFR Part 11
Pack de sécurité, vérification et signature électronique compris
Vidéos et démonstrations
"Nous ne voulions pas simplement créer un autre instrument, nous voulions créer l’écosystème."
Damien Luk
Thermo Fisher Scientific
San Francisco
“Il est important que je reste connecté aux laboratoires pour que les équipes puissent avancer dans leurs projets, même si je suis absent.”
Données d’échantillon
Évaluation quantitative précise avec une discrimination 1,5x démontrée par les tracés d’amplification pour des dilutions 1,5x d’un plasmide KAZ et par la courbe standard générée à partir des valeurs CT.
Reproductibilité de la PCR en temps réel démontrée par les résultats de l’amplification de l’ADN plasmide cible KAZ dans des dilutions 10x à l’aide du bloc à 96 puits.
Analyse de la courbe de fusion à l’aide de la version en ligne du logiciel pour 96 réplicats d’ADN génomique humain. 
Analyse de génotypage démontrée par un tracé de discrimination allélique avec des traces utilisant des données de PCR en temps réel pour 44 échantillons d’ADNg et 4 contrôles sans matrice.
Réaction multiplexe avec quatre cibles plus référence passive pour les tracés de l’amplification sur plaque entière de 96 réplicats d’ADNc à partir d’ARN humain universel (UHR). Spécifique au système QuantStudio 5.
Kits d’étalonnage et de vérification de l’instrument
Optimisez les performances de vos systèmes QuantStudio 3 et 5 avec les kits d’étalonnage suivants. 
Système QuantStudio 3, 96 puits, 0,2 ml
Système QuantStudio 5, 96 puits, 0,2 ml
Spécifications
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.