Échangeurs de chaleur
Refroidissement efficace et économique pour vos applications
Découvrez une alternative efficace et économique aux refroidisseurs avec compresseur traditionnels, avec les échangeurs de chaleur Thermo Scientific™. Profitez d’un système de refroidissement à eau propre, stable, contrôlé et en boucle fermée qui évacue la chaleur du procédé vers une arrivée d’eau existante de votre site.
Nos échangeurs de chaleur sont conçus pour vous aider à éliminer les problèmes associés à l’utilisation directe de l’alimentation en eau du site, comme un débit insuffisant ou fluctuant, une pression variable, une faible qualité de l’eau et une température instable.
Profitez d’un système d’eau sur site existant pour évacuer la chaleur. L’exploitation des échangeurs de chaleur eau-eau Thermo Scientific est plus économique et consomme moins d’énergie que les refroidisseurs avec compresseur traditionnels. Vous bénéficiez d’un système de refroidissement à eau propre, fiable, contrôlé et en boucle fermée qui évacue la chaleur du procédé vers une arrivée d’eau existante de votre site.
Vous pouvez ainsi plus facilement éliminer les problèmes associés à l’utilisation directe de l’alimentation en eau du site, comme un débit insuffisant ou fluctuant, une pression variable, une faible qualité de l’eau et une température instable.
Des échangeurs de chaleur compacts et fiables offrent un moyen économique et efficace de supprimer la chaleur dans les applications à refroidissement par eau, comme les tests de semi-conducteurs.
Unity Lab Services : Accédez à notre équipe d’experts du service d’assistance à la clientèle, aux informations sur les contrats de maintenance, aux pièces et consommables et à d’autres services sur les instruments.