Search
日本のコンパクトなラボ環境に適した遠心機の開発プロジェクトを開始してからおよそ1年半。待望の新製品Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8FR ユニバーサルコンパクトフロア型遠心機がついに完成!
ST 8FRはクラス最速の30,279 x gにおよぶ圧倒的なパフォーマンスに加え、多様なアプリケーションにフレキシブルに対応する豊富なローターセットをご利用いただけます。また、ローターの着脱や交換には工具を必要とせず、ほんの数秒での着脱や交換が行えるThermo Scientific™ Auto-Lock™ を採用。これまでアプリケーションによって使い分けていた複数台の遠心機をST 8FR一台に集約できます。
| 容器種類 | スイングローター(ローター名) | 固定角ローター(ローター名) |
|---|---|---|
| 145 mLボトル | 4本(TX-150 + ラウンドバケット) | - |
| 100 mL丸底チューブ | 4本(TX-150 + ラウンドバケット) | - |
| 50 mLコニカルチューブ | 8本(TX-150 + コニカルバケット) | 6本(HIGHConic III) |
| 38 mL丸底チューブ | 6本(HIGHConic III) | |
| 16 mL丸底チューブ | 6本(HIGHConic III) | |
| 15 mLコニカルチューブ | 8本(TX-150 + コニカルバケット) | 30本(CLINIConic), 6本(HIGHConic) |
| 10 mL採血管 | 16本(TX-150 + ラウンドバケット) | 30本(CLINIConic) |
| 7 mL 採血管 | 24本(TX-150 + ラウンドバケット) | 30本(CLINIConic) |
| 5 mL マイクロチューブ | 8本(TX-150 + ラウンド/コニカルバケット) | 18本(MicroClick 18x5) |
| 5 mL 採血管 | 24本(TX-150 + ラウンドバケット) | 30本(CLINIConic) |
| 1.5/2 mLマイクロチューブ | 40本(TX-150 + ラウンドバケット) | 30本(MicroClick 30x2) |
| マイクロプレート | 4枚(M10) | - |