蛍光および明視野のデュアルセルカウント
Invitrogen Countess 3 FL自動セルカウンターは、14種類のスペクトルオプションから選べて容易に交換できる2つの蛍光ライトキューブを搭載でき、蛍光測定に対応します。Countess 3 FL機器では、蛍光モードと明視野で細胞をカウントし、生存率を測定できます。また、蛍光試薬を使用して、蛍光タンパク質の発現、アポトーシス、トランスフェクション効率、および細胞生存率をわずか30秒で評価できます。当社のチームは開発時に人工知能を利用して、Deep Learningニューラルネットワークアルゴリズムを適用し、もっとも困難な細胞サンプルタイプでも非常に正確な細胞カウントを生成しました。
蛍光細胞カウントでは、蛍光ベースの細胞アッセイを使用することができ、これは蛍光細胞染色や蛍光でタグ付けした細胞を使用することにより、複雑なサンプルでさらに高い特異性を実現します。
Countess 3 FL自動セルカウンターの特長
Countess 3 FL機器はCountess 3モデルと共通する特長-正確、高精度、迅速、シンプル、および自動化-を有しています。幅広い細胞株で生存率測定やシングルセルデータを提供し、再利用可能なスライドに対応しています。また、電子記録の21 CFR Part 11準拠をサポートするオプションのソフトウエアがあります。さらに、その蛍光機能は選択肢とアプリケーションをさらに拡張します。
蛍光アプリケーション
生存率、アポトーシス、トランスフェクション効率、蛍光タンパク質発現などの解析
交換可能なLEDライトキューブ
GFPとRFP以外の蛍光タンパク質および蛍光色素の選択を拡張
最適化済みのReadyCount試薬
Countess 3 FLセルカウンター用に設計
蛍光カウントアプリケーション
Countess 3 FL機器の蛍光機能は細胞カウントに加えて細胞の生存率、アポトーシス、トランスフェクション効率、および蛍光タンパク質発現の評価にもよく使用されます。そのアプリケーションは、自己蛍光したり、蛍光色素で標識できるあらゆる細胞パラメーターにまで広がります。細胞培養の品質管理、CAR-T細胞スクリーニング、CRISPR-Cas9の編集効率、およびその他の蛍光アプリケーションを解説したデータをサンプルデータで見ることができます。
細胞生存率。細胞生存率の評価は日常的な細胞培養において重要なステップであり、正確で効率的なダウンストリームアプリケーションプロセスに必要です。Countess 3 FL蛍光オプションは、ダウンストリームのサンプル分析に先立って迅速かつ容易に実行できる、高感度で特異的な生死判定を提供します。
トリパンブルーは明視野細胞カウントでの生死判定に広く使用されていますが、特定のケースで細胞形態を変化させる場合があります。たとえば、マウス末梢血単核球(PBMC)の死細胞をトリパンブルーで染色すると、膨張して生細胞とは異なる焦点面に沈む場合があるため、正確な検出やカウントが困難になります。蛍光の代替として、Invitrogen ReadyCount Green/Red Viability Stainはacridine orangeとpropidium iodide(AO/PI)を最適化された組成で含んでいます。蛍光染色は細胞の形態を変えることなく、混合細胞集団の生死状態を優れた感度とより高い特異性で示します。
蛍光を用いた生存率測定
マウスPBMCをReadyCount Green/Red Viability Stainで染色し、Countess 3 FL自動セルカウンターでカウントしました。蛍光モードで、事前に最適化済みのAO/PI混合物のこの試薬は生死判定のより高い特異性を実現します。死細胞(38%)はPIで赤色に染色され、Texas Red 2.0ライトキューブで検出されます。一方、すべての有核細胞(99%)はAO色素により緑色に蛍光し、GFP 2.0ライトキューブで検出されます。
アポトーシス検出
U2OS(ヒト骨肉腫上皮)細胞を4 µMのスタウロスポリンでインキュベーションしてアポトーシスを誘発させ、CellEvent Caspase 3/7 Green Detection ReagentおよびSYTOX Deep Red Nucleic Acid Stainで標識し、GFP 2.0およびCy5 2.0ライトキューブを取り付けたCountess 3 FLセルカウンターでカウントしました。分析により、アポトーシス(緑、83%)、死細胞(赤、32%)、および「死にかけている」細胞(青緑、16%)が特定されました。両方の染色を示す16%の細胞は3つのすべてのカテゴリーにカウントされるため、パーセンテージの合計は100%を超えています。
アポトーシス検出。蛍光染色は、細胞膜の変化(アネキシンV)、ミトコンドリアの変化(JC-1)、またはカスパーゼの活性化(カスパーゼ3/7)など、アポトーシスのさまざまな特徴や段階を標的にできます。これらのうちの1つをCountess 3 FLの生死判定染色と組み合わせることで、生死細胞に加えてアポトーシス細胞を識別できます。
トランスフェクション効率。集団内で正常にトランスフェクションまたは形質導入された細胞の割合を評価することは研究に不可欠です。一般的に、トランスフェクションまたは形質導入はGFPなどのレポーター蛍光タンパク質と組み合わせます。Countess 3 FL自動セルカウンターは、選択したライトキューブを取り付けると、トランスフェクション効率のデータを容易に取得できる、迅速でシンプルな方法を提供します。
トランスフェクション効率
Jurkat細胞をGFP発現ベクターでトランスフェクションしました。(左)EVOS M5000イメージングシステムで捕捉したこの画像で、細胞が容器に付着していることが確認できます。(右)細胞をトリプシン処理し、EVOS GFP ライトキューブを取り付けたCountess 3 FLセルカウンターでカウントしました。分析により、50%の細胞が正常にトランスフェクションされていることが示されました。
「私たちは血球計と比較しました。Countess IIでは常に非常に近い結果を得られました。蛍光測定は私たちにとって、実験におけるトランスフェクションや形質導入効率を定量するための優れたツールです。蛍光検出に使用するライトキューブは、2つ以上の蛍光源を検出する必要がある場合に、とても簡単に交換できます。オートフォーカスは非常に効果的かつ正確で、手動での焦点合わせのオプションもあります。」
David Waynar氏、
Santa Cruz Biotechnology
EVOS LEDライトキューブ
Countess 3 FL自動セルカウンターの蛍光機能により、細胞培養室で蛍光タンパク質を容易に可視化したり、アポトーシスまたは増殖アッセイを行うことができます。 
Countess 3 FL機器には2つの蛍光チャンネルオプションがあり、個々のライトキューブを挿入することで蛍光色を検出します。Countess 3 FL機器では交換可能な14種類のライトキューブから選択できるため、GFPやRFPを発現する細胞の検出に限定されません。 
Countess 3 FLでのこれらの蛍光アプリケーションが可能なInvitrogen EVOS LEDライトキューブは、50,000時間以上の明るい(かつ調整可能な)光源を提供し、経年劣化を最小限に抑えながら一定に保たれます。EVOS LEDライトキューブはコスト効率が高くて環境にやさしく、かつスペクトルが最適化されており、正確な制御、最小限のメンテナンス、および優れた信頼性を実現するよう設計されています。
各キューブにはLED、照明光学系、およびフィルターが含まれます。ライトキューブはユーザー自身で交換でき、Countess 3 FLシステムにより自動的に検出されるため、プラグアンドプレイの簡易性を実現しています。
注記:使用する色素や蛍光タンパク質に基づいてカスタマイズできるよう、Countess 3 FLセルカウンターにライトキューブは付属しておりません。
使用する色素とカウントアプリケーションに適したスペクトルを有するライトキューブをお選びください。ライトキューブは、新たなアプリケーション要件を満たすよう容易に交換でき、いつでも購入できます。幅広い色素に対応しています。
多くの研究者は蛍光タンパク質の検出にGFPおよびRFPを選択しますが、EVOS LEDライトキューブは14種類の選択肢があります。DAPIは、従来から使用されている核染色試薬です。7つの一般的なライトキューブで検出される蛍光色素の例を表に示します。
細胞集団内のアポトーシスと生存率の両方を測定することに関心があるとします。カスパーゼ活性化を測定するCellEvent Caspase-3/7 Green Detection ReagentなどのアポトーシスインジケーターをEVOS GFP 2.0ライトキューブとともに使用できます。また、SYTOX Red Dead Cell Stainなどの生存率色素をEVOS Cy5 2.0ライトキューブとともに使用して、アポトーシスが進んだ死細胞を測定できます。この染色の組み合わせを2つのEVOSライトキューブと合わせると、アポトーシスと生存率のデータを得るための迅速でシンプルなマルチプレックスを実現できます。
一般的な7種類のライトキューブと適合する主な蛍光色素
カタログ番号 
ライトキューブ 
励起(nm) 
蛍光(nm) 
適合する一般的な色素/蛍光タンパク質 
AMEP4950DAPI 2.0 357/44 447/60 DAPI、Hoechst、NucBlue、Alexa Fluor 350、BFP 
AMEP4951GFP 2.0 470/22 525/50 GFP、Alexa Fluor 488、SYBR Green、FITC、Calcein、Fluo-4、MitoTracker Green、pHrodo Green 
AMEP4954YFP 2.0500/24 542/27 EYFP、Acridine Orange(+DNA) 
AMEP4952 RFP 2.0 531/40 593/40 RFP、Alexa Fluor 546、Alexa Fluor 555、Cy3、PE、dTomato、MitoTracker Orange、Rhodamine Red、SYTOX Orange 
AMEP4955 Texas Red 2.0 585/29 628/32 Texas Red、Alex Fluor 568、Alexa Fluor 594、MitoTracker CMXRos、mCherry、pHrodo Red、Cy3.5、CellTracker Red CMTPX 
AMEP4956Cy5 2.0 628/40 692/40 Cy5、Alexa Fluor 647、Alexa Fluor660、DRAQ5 
AMEP4667 Cy7 710/40 809/81 Cy7、IRDye™ 800CW、DyLight 750 
最適化済みのReadyCount試薬
蛍光染色は、細胞、特に不均質なサンプルの中の細胞に関する豊富なデータを提供しますが、市販の染色剤を混合、滴定、および適用して最適な性能を得るが難しい場合があります。Invitrogen ReadyCount試薬はベンチ上で安定している蛍光色素で、Countess 3 FL自動セルカウンターで使用するように事前に最適化されています。 
ReadyCount試薬を使用して混合集団内の特定の有核細胞を染色でき、適切なEVOSライトキューブと組み合わせると、複雑さを低減し、カウント間およびサンプル間の再現性を向上させます。10 µLの細胞サンプルと10 µLの染色液を混合し、溶液をCountessチャンバーまたは再利用可能なスライドにロードし、スライドを機器に挿入するだけです。
ReadyCount Red Dead Cell Stain
ReadyCount Red Dead Cell Stainで染色し、加熱死滅させたJurkat細胞をTexas Redライトキューブでイメージングして検出しました。
この試薬は死細胞を染色し、EVOS RFP 2.0またはTexas Red 2.0lライトキューブで検出できます。
ReadyCount Blue Nuclear Stain
ReadyCount Blue Nuclear Stainで染色し、DAPIライトキューブでイメージングして、核の検出が確認されたJurkat細胞
この試薬は核酸を染色し、EVOS DAPI 2.0ライトキューブで検出できます。
ReadyCount Green/Red Cell Viability Stainは最適化済みのAO/PI混合染色剤で、有核細胞を緑色に、死細胞を赤色に染色し、EVOS GFPおよびRFP、またはTexas Redライトキューブと併用して蛍光カウントが可能です。結果を(左)1.0x magnificationと(右)4.0x magnificationで表示させています。
たとえばReadyCount Green/Red Cell Viability Stainは、アクリジンオレンジとヨウ化プロピジウムの最適な混合物(AO/PI)で、それぞれ有核細胞と生存率測定の標準染色剤です。トリパンブルーでカウントするのは難しいことで知られる末梢血単核細胞(PBMC)サンプルでも、AO/PI染色剤を使用すると赤血球(RBC)、血小板、および細胞片を区別できます。
Ordering information
製品番号(カタログ番号) 製品名 大小 Price
A49903 Each
142.00
A49904 Each
142.00
A49905 Each
144.00
ビデオおよびデモ
セルカウンターの仕様
技術仕様処理時間:<30秒
サンプル濃度範囲:1 x 10⁴~1 x 10⁷ cells/mL
粒子径範囲:約4~60 µm
細胞直径範囲:約4~60 µm
必要サンプル量:10 μL
USBドライブ:32 GB(FAT32、exFAT、およびNTSF適合)
光学系:5メガピクセルカメラ、2.5X光学倍率
物理的特性:本体寸法:
228.6 mm (W) X 139.7 mm (D) x 228.6 mm (H)
重量:8 lbs;3.6 kg
カウント範囲
領域:2.26 mm x 1.69 mm(3.82 mm²)
Graphic image depicting the area of a typical standard hemocytometer and the area counted by the Countess 3 Cell counter which is significantly larger
構成品:USB drive for storing and transferring data to your computer
Countess Disposable Slide Holder
Countess Reusable Slide Holder
Countess Cell Counting Chamber Slides (Qty 50)
Power cord and 4 plug adaptors to accommodate most countries
Quick reference card (QRC)
別売品:Countess Reusable Slide
High-Power USB Wi-Fi Module (dongle)
Countess Cell Counting Chamber Slides
Trypan Blue Stain
Countess SAE Software Solution
Countess 3 Cell Counting Standard Slide
ご注文情報
製品番号(カタログ番号) 製品名 大小 Price
A50299 Each
16,371.48
A49892 Each
7,283.18
A49893 Each
7,283.18
* Extended waranty included without additional cost
製品番号(カタログ番号) 製品名 大小 Price
A49866 Each
16,450.00
A custom quote will be provided after selecting from the following items:
  • Countess 3 FL Automated Cell Counter
  • Countess 3 FL Reusable Slide
  • Countess Cell Counting Chamber Slides (Qty 50)
  • Countess Cell Counting Chamber Slides (Qty 500)
  • Invitrogen Trypan Blue Stain (0.4%)
  • EVOS Light Cube, GFP 2.0
  • EVOS Light Cube, RFP 2.0
  • EVOS Light Cube, DAPI 2.0
  • ReadyCount Green/Red Viability Stain
  • 3 years Rapid Exchange Extended Warranty
研究用途にのみご使用ください。診断用には使用いただけません。