Accesorios para recuento celular: portaobjetos, registros electrónicos, cubos de luz y tinciones fluorescentes
Explore nuestra completa colección de accesorios diseñados para complementar y mejorar el rendimiento de los contadores de células automatizados. Entendemos la importancia fundamental del recuento de células exacto y eficiente, por eso ofrecemos una gama diversa de accesorios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los investigadores. Desde kits de calibración diseñados para una exactitud de recuento precisa hasta kits de reactivos que facilitan evaluaciones de viabilidad precisas, nuestra selección abarca lo que necesita para optimizar su flujo de trabajo de recuento celular.
Portaobjetos y soportes de portaobjetos
Con los contadores de células automatizados Countess 3 y Countess 3 FL, puede elegir entre prácticos portaobjetos desechables y portaobjetos reutilizables, económicos y respetuosos con el medio ambiente . Ambos están diseñados específicamente para su uso con contadores de células Countess.
Cada portaobjetos tiene dos cámaras para contar una muestra por duplicado o dos muestras diferentes. Sólo se necesitan 10 µL de muestra mezclada con 10 µL de azul de tripano para un recuento de campo brillante. Las células se cuentan en una ubicación central de la cámara de recuento. El volumen de muestra contado es de 0,4 µL, equivalente a cuatro cuadrados de 1 mm² en un hemocitómetro estándar.
Los portaobjetos de la cámara de recuento de células Countess desechable resultan prácticos para procesar rápidamente muestras de células cuando hay muchas que procesar, cuando la instalación de cultivo celular está ocupada o para simplificar la eliminación de muestras contaminadas o peligrosas. Los portaobjetos desechables también eliminan el riesgo de contaminación de las muestras residuales y la frustración de encontrar un hemocitómetro compartido sin limpiar. A diferencia de un hemocitómetro, no es necesario limpiar los portaobjetos de cámara antes o después de su uso.
El portaobjetos reutilizable Countess es una alternativa ecológica y económica a los portaobjetos desechables. Aunque su laboratorio solo utilice unos pocos portaobjetos al día, puede reducir el coste y generar menos residuos al año con el portaobjetos reutilizable. Esta innovación hace que sea asequible para los laboratorios  automatizar sus recuentos celulares. El portaobjetos reutilizable debe limpiarse y secarse de un recuento a otro, al igual que con un hemocitómetro.
El portaobjetos de cámara y el portaobjetos reutilizable tienen soportes de portaobjetos diferentes. Cuando se emplean portaobjetos de cámara, el soporte puede permanecer en el contador para que pueda insertar fácilmente cada portaobjetos directamente en él. El portaobjetos reutilizable se inserta en el soporte de portaobjetos primero y, a continuación, la combinación de portaobjetos y soporte se inserta en el Countess Automated Cell Counter 3 o 3 FL.
Información de pedido
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price Cantidad
C10228 Each
150.65
Online exclusive
160.00 Ahorro 9.35
C10312 Each
1,362.65
Online exclusive
1,450.00 Ahorro 87.35
AMEP4745 Each
45.65
Online exclusive
48.57 Ahorro 2.92
A25750 Each
541.65
Online exclusive
582.00 Ahorro 40.35
A48208 Each
86.65
Online exclusive
93.50 Ahorro 6.85
Portaobjetos estándar Countess 3
Utilice el portaobjetos estándar Countess 3 como referencia funcional para viabilidad y recuentos de células. Este portaobjetos listo para usar contiene entre 0,5 y 1,5 x 10⁶ microesferas de 15µm de montaje permanente/mL en una cámara de recuento de células. Si se miran en un campo brillante en el Countess Automated Cell Counter 3 o FL, las microesferas se asemejan al aspecto de una mezcla 1:1 de células vivas y muertas teñidas con solución azul de tripano.  
Portaobjetos estándar Countess 3 en modo de campo brillante
Vistas en el modo de campo brillante, las microesferas del portaobjetos estándar se asemejan a aproximadamente un 50 % de células vivas y un 50 % de células muertas con una concentración de entre 0,5 y 1,5 x 10⁶ células/mL.
Portaobjetos estándar Countess 3 en modo de fluorescencia
Vistas en el modo de fluorescencia, las microesferas del portaobjetos estándar se asemejan a aproximadamente un 50 % de células azules/verdes y un 50 % de células rojas con una concentración de entre 0,5 y 1,5 x 10⁶ células/mL. Las esferas azules/verdes se pueden ver con un cubo de luz GFP o DAPI y las esferas rojas, con RFP, Texas Red o Cy5. Un pequeño porcentaje de esferas fluoresce en ambos colores.
Si se miran en el Countess Automated Cell Counter 3 FL, las microesferas también son fluorescentes en una mezcla 1:1, lo que proporciona aproximadamente un 50 % de detección con un cubo de luz DAPI o GFP y aproximadamente un 50 % de detección con un cubo de luz RFP, Texas Red o Cy5. Las poblaciones de fluorescencia al 50% se muestran en el recuento de fluorescencia tanto de uno como de dos canales.
Las microesferas montadas de forma permanente en el portaobjetos estándar Countess 3 presentarán una variabilidad mínima de un recuento a otro. Puede usar el portaobjetos como referencia funcional para recuentos de células y viabilidad entre días o entre instrumentos Countess 3. El portaobjetos está listo para su uso y es reutilizable.
Información de pedido
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price Cantidad
A51876 Each
168.00
Software de compatibilidad con el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11
La solución de software Countess SAE es un módulo de software opcional que permite un mantenimiento de registros electrónicos que cumple con la norma de firmas y registros electrónicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. (21 CFR Parte 11). Las capacidades del software incluyen la restricción de usuarios no autorizados, directivas de contraseñas y fechas de caducidad, permisos y funciones de usuario definidas, el seguimiento de todos los cambios de datos a través un registro de auditoría, informes de auditoría y flujos de trabajo de firma electrónica integrados. Todos los contadores de células automatizados Countess 3 y Countess 3 FL pueden ejecutarse en Modo SAE tras la adquisición de la licencia de software de Countess SAE. 
Para obtener más información acerca de la solución de software Countess SAE, consulte Características.
Información de pedido
Para utilizar la solución de software Countess SAE con el Countess Automated Cell Counter 3, se puede adquirir una licencia de software de forma independiente o como parte de un paquete de licencia de instrumentos y software Countess 3 FL.
N.° de Catálogo Nombre Tamaño Price Cantidad
AMQAF2001 Each
10,310.00
A51025 Each
4,015.00
Accesorios adicionales para aplicaciones de recuento de células fluorescentes
Más allá del simple recuento celular, las capacidades de fluorescencia del Countess Automated Cell Counter 3 FL se utilizan para evaluar la viabilidad celular, la apoptosis, la eficiencia de transfección y la expresión de proteínas fluorecentes. 
Cubos de luz LED EVOS
Con las capacidades de fluorescencia del Countess Automated Cell Counter 3 FL, puede visualizar fácilmente proteínas fluorescentes y realizar ensayos de apoptosis o proliferación en la sala de cultivo celular. Los cubos de luz LED EVOS son económicos,respetuosos con el medio ambiente y optimizados espectralmente, se han diseñado para ofrecer un control preciso, un mantenimiento mínimo y una fiabilidad excepcional.
Reactivos ReadyCount optimizados
El recuento de muestras de células difíciles es una de las razones para ir más allá del recuento de células de campo brillante. Las tinciones Invitrogen ReadyCount proporcionan una tinción selectiva de células a pesar de la presencia de residuos en las muestras de células primarias. Los reactivos ReadyCount permiten la tinción específica de células nucleadas dentro de una población mixta, reduciendo así la complejidad y mejorando la repetibilidad de recuento a recuento y de muestra a muestra.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.