ArcturusXT™ LCM システム
- 2種類のレーザを融合—個々の細胞、少数の細胞を正確に補足する IR レーザーと高密度サンプルに対応する UV レーザーを搭載
- 迅速な動作—シンプルな 4つのステップで標的の細胞集団を単離
- オープンモジュール方式のプラットフォーム—様々な研究のニーズに柔軟に対応
- 簡単で直感的な操作—効率的なインターフェースとシンプルなワークフローを提供
- 柔軟なサンプルの調製—幅広いアプリケーションをカバーするスライドタイプとサンプルの調製
レーザーキャプチャー マイクロダイセクション (LCM) は、、顕微鏡観察下個々の細胞、または少数の細胞集団を単離する技術です。 このような特定の細胞や領域を回収する技術によって、次世代シーケンシング、サンガーシーケンシング、PCR、またはプロテオミクスのような下流のミクロゲノミクスアプリケーションのデータの効率性と正確性をより向上させることができます。
細胞の種類の違いは、遺伝子発現の結果に大きな影響を与える場合があります。そのため、不均一の細胞集団から特定の細胞を単離し評価することは、遺伝子発現解析にとって重要です。 LCMの技術は、正常細胞、間質細胞、およびがん細胞が混在する組織切片を用いた解析では見逃してしまうようなある単一の細胞を単離することができます。
また、この 技術は、その目的に合わせ組織細胞や血液から、また精液のサンプルからでさえ、ごく少量の細胞、あるいは単一の細胞を単離することができます。 目的細胞は、その形態や免疫組織化学的な表現型、あるいは in situ ハイブリダイゼーション法を用いた遺伝子型によっても選択することができます。
標的とする細胞と他の細胞が混在するサンプルを使って解析する方法では見逃してしまうような発見をするために、LCM は確実に標的とする細胞、あるいは細胞集団だけを補足し、サンプルのコンタミネーションのリスクを最小化するようデザインされています。 下のイメージ図は、特定の細胞集団をLCM によって単離する例を示しています。
図 1A LCM で補足する前の組織全体像
図 1B 特定の標的部位をLCM によって単離した後の組織
図 1C 単離した標的部位
穏やかな IR レーザーと強力な UV レーザーの組み合わせで、形態学的、および生物学的な機能を損なわずに、効率的に標的部位を単離します。
LCM のワークフローに対応する研究用試薬およびキット—細胞の識別と選択、RNA/DNA の精製
生細胞用の ArcturusXT™ LCM システム 専用スライドと関連付属品
レーザーキャプチャー マイクロダイセクションは、腫瘍組織の分子プロファイルを可能にし、正常組織との比較を可能にする強力なツールです。
レーザーキャプチャーマイクロダイセクションは、生体分子を損なわずに不均一な組織から特定の細胞を選択的に単離し、下流のワークフローにおけるプロファイリングの正確性を向上させることができます。
ArcturusXT™ LCM システム
ArcturusXT™ LCM システムは研究用のみに使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。