信頼性の高いマイクロプレートリーダーのデータを手軽に取得
当社の専用のマルチモードリーダーを使用することで、さまざまなマイクロプレートアッセイの柔軟性、性能、使いやすさが向上します。ラボにおける光度測定、蛍光測定、発光測定、時間分解蛍光測定、AlphaScreen 測定など、当社はマルチプレートリーダーソリューションを提供します。
すべてのリソースを表示
注目のマイクロプレートリーダー
Watch the video to learn more!
モジュラー式でアップグレード可能な Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX マルチモードリーダーは、吸光度、蛍光強度、発光、AlphaScreen、および時間分解蛍光の最高 5 種類の測定技術を提供します。時間を節約し、ラボで一般的なエラーを低減する諸機能を提供します。例えば自動ダイナミックレンジ選択はシグナル強度に基づいて最適な読取り範囲を調整し、組込み安全制御はエラーが発生する前にその可能性を警告します。
Thermo Scientific™ Multiskan™ GO マイクロプレート分光光度計で、DNA や RNA、タンパク質の分析などの光度分析を用いた研究で行なうことがことができます。この機器は広い波長範囲 (UV 領域を含む)、光路長補正、および高速測定を特長としています。直接この機器から迅速測定を実行したり、SkanIt ソフトウェアを使用して要求度の高いアッセイに対応できます。
使いやすい Thermo Scientific™ Multiskan™ FC マイクロプレート光度計で、研究やルーチンのさまざまなアプリケーションで吸光度を測定できます。この機器は、内蔵の自己診断機能、IQ/OQ/ および検証ツールにより、実証済みの性能と信頼性の高い測定結果を提供します。内部ソフトウェアが付属する Multiskan FC (IVD モデル) は、EU の体外診断用医療機器指令に適合し、臨床ラボにおける定性および定量 ELISA アプリケーションに最も適した製品です。
注目される動画: Thermo Scientific SkanIt マイクロプレートリーダー ソフトウェア
当社のマイクロプレートリーダーには専用の Thermo Scientific™ SkanIt™ マイクロプレートリーダー用ソフトウェアが付属し、アッセイを効率的にセットアップしデータを解析する上で必要な制御機能と柔軟性を提供します。SkanIt ソフトウェアはさまざまなニーズやスキルレベルのユーザーに対応するように設計され、非常に簡単に使用できるため、トレーニングの必要はほとんどありません。さらに、お客様が取得できるソフトウェアライセンスの数に制限がないため、必要なすべての PC にソフトウェアをインストールできます。
インタラクティブ製品ガイド
当社の吸光マイクロプレートリーダーやマルチモードリーダーに関する動画、アプリケーションノート、スマートノートなど、詳細な製品情報やリソースに素早く簡単にアクセスできるオンラインツールをご利用ください。