Search
滅菌ろ過では、汚染リスクを抑えながら培地中の重要な成分を保持することが求められます。Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid Flowフィルターは、性能評価によりその信頼性が確認された設計で、培地や試薬の滅菌・清澄化を効率的に実現します。多くのラボで信頼される安心の製品です。
Nalgene Rapid Flow フィルターユニットおよびボトルトップは優れた流量を持ち、細胞培養アプリケーションにおける作業時間短縮に有効です。ボトルトップまたはフィルターユニットのどちらを選択するかは、溶液をどのくらいの期間保存するかで決めます。
滅菌ろ過では、フィルター素材に関係なく、常に 0.2 µm 孔径のメンブレンフィルターを使用することが必須です。以下は、一般的に使用される他の孔径です;
| 0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
| カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
Rapid Flow フィルターシステムは、ハウジングに溶接された独自のメンブレンサポートプレートとともにデザインされ、メンブレンの液体流路の完全性を確保するのに役立ちます。適切な Rapid Flow メンブレンと組み合わせることで、優れた流速を実現し、圧力の低下を最低限に抑制します。結果、より短時間で粒子を特定し、生産性を劇的に向上させます。
Rapid Flow フィルターをお試しできます。以下のフォームに入力してフィルターユニットをリクエストし、ろ過処理がいかに早くなるかをご確認ください。
「なぜNalgene Rapid Flowフィルターは高速流量を実現できるのか。」そのメンブレン構造の違いと効果を、動画でわかりやすくご紹介します。
| aPES | SFCA | ナイロン | CN | GL |
アシンメトリック型 PES(aPES)メンブレンは非常に捕捉力のあるアシンメトリック構造を持つ PES フィルターで、細胞培養用培地および血清アプリケーションの厳しい要件を満たすようデザインされています。
| 界面剤フリー酢酸セルロース(SFCA)メンブレンはタンパク質および核酸の吸着が非常に低く、標準的な CA メンブレンよりも抽出物が抑えられています。 | ナイロンメンブレンはタンパク質の吸着は高いですが、アルコールなどの弱い溶媒の溶液で、抽出物が非常に少ないことが求められる場合に使用されます。 | ニトロセルロース(CN)メンブレンは、タンパク質の吸着が問題ではない場合に、バッファー、水および塩基性溶液の清澄化に最適です。 | グラスファイバーのプレろ過ディスクは Nalgene フィルターユニットまたはボトルトップフィルターとともに使用することで、高粘性の溶液や粒子を多く含有する溶液のろ過スピードやスループットを向上させます。汎用目的のプレろ過アプリケーション用に大きな粒子を捕集するためにデザインされています。 |
| 迅速&非常に低い吸着性 | タンパク質低吸着性(超低吸着性ではない) | HPLC サンプルに最適 | 粒子量が多い溶液 |