Rheometer selection guide
Mesurez rapidement les propriétés viscoélastiques de votre échantillon à l’aide du rhéomètre ou viscosimètre adapté à votre application. 
Que vous mesuriez la consistance de la texture de nouvelles denrées alimentaires, que vous analysiez la résistance à la traction des plastiques ou le bon écoulement des peintures et des revêtements, faites confiance à nos instruments pour vous simplifier la vie dans l’environnement de laboratoire.
  • Interprétez facilement les données : un logiciel intuitif permet d’obtenir des réponses rapides
  • Configuration rapide des accessoires : les fonctions "Assist" permettent de passer d’un échantillon à l’autre
  • Assistance 24 h/24 : garanties inégalées et assistance technique dans le monde entier
Testez rapidement la viscosité et les propriétés rhéologiques de vos matériaux pour les industries suivantes :
Peintures et revêtements • Aliments transformés • Produits cosmétiques et de soins personnels • Produits pharmaceutiques • Batterie et énergie propre • Polymères et produits chimiques • Ciment et matériaux de construction • Bitume • Huile brute
 HAAKE Viscotester 3HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
Type de rhéomètreviscosimètre portatifrhéomètre rotationnelrhéomètre rotationnelrhéomètre rotationnel
Portatif OuiOui  
Options de contrôle de la température OuiOuiOui
Fonction de levage automatique  OuiOui
Fonctionnement autonomeOuiOui  
Fonctionnement du logiciel de contrôle OuiOuiOui
Tests en mode Contrainte imposée (CS) OuiOuiOui
Tests en mode Oscillation (CD et CS) iQ Air uniquementiQ Air uniquementOui
Tests en mode Débit contrôlé (CR)OuiOuiOuiOui
Capacités de force normale  OuiOui
Vitesse de rotation min. (tr/min)62,50,01a0,001b10-8c
Vitesse de rotation maximale (tr/min) 62,515002 0004500
Dimensions (L x l x H)180 x 90 x 175 mmd270 x 500 x 500 mm480 x 390 x 670 mm600 x 600 x 890 mm
LogicielNonRheoWinRheoWinRheoWin
  • a version Viscotester iQ Air 
  • b version MARS iQ Air
  • c en mode CR
  • d instrument sans système de laboratoire
 HAAKE Viscotester 3 HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
Chambres de compression OuiOuiOui
Cellule de matériaux de construction OuiOuiOui
Tribologie  OuiOui
Réticulation sous UV   Oui
Rhéologie interfaciale   Oui
Accessoire de test par échantillonnages solides pour analyse thermomécanique dynamique (DMTA)   Oui
Accessoire pour rhéomètre élongationnel Sentmanat (SER)   Oui
Capacités de couplage   Rheo-DEA*
Rheo-Microscope
Rheo-FTIR
Rheo-Raman
* Rheo-DEA : Analyse rhéologique dialectale
 HAAKE Viscotester 3 HAAKE Viscotester iQ/iQ AirHAAKE MARS iQ/iQ AirHAAKE MARS 40/60
Contrôle qualitéOuiOuiOuiOui
Recherche et développement LimitéeLimitéeOui
Viscosité à point uniqueOuiOuiOuiOui
Données de viscosité absolue OuiOuiOui
Courbe débit/viscosité OuiOuiOui
Comportement viscoélastique iQ Air uniquementiQ Air uniquementOui
Analyse des polymères à l’état fondu  iQ Air uniquementOui
Échantillons à faible viscosité (jus, produits laitiers, encres, etc.)OuiiQ Air uniquementiQ Air uniquementOui
Composites   Oui